Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 479134_mir

          Specificity testing was performed using human anti-targets.

          Assay Name: hsa-miR-653-5p
          Stem-loop Accession Number: MI0003674
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.7: 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Species: Human, Mouse, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Rhesus monkey
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 479134_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000435, mir-653

          Mature miRNA Sequence:

          GUGUUGAAACAAUCUCUACUG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-653-5p MIMAT0003328
          Mouse mmu-miR-653-5p MIMAT0004943
          Pan troglodytes ptr-miR-653 MIMAT0008303
          Pongo pygmaeus ppy-miR-653 MIMAT0016086
          Rhesus monkey mml-miR-653-5p MIMAT0006494

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0003674
          Stem-loop Sequence
          UUCAUUCCUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAGCUUCAAACAAGUUCACUGGAGUUUGUUUCAAUAUUGCAAGAAUGAUAAGAUGGAAGC
          Chromosome Location Chr. 7 - 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003328
          miRBase ID: hsa-miR-653-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: Chr. 7 - 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0005557
          Stem-loop Sequence
          CAUUCUUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAAGCUCCAAAGCGAGUUCACUGGAGUUUGUUUCAGUAUUGCAGGAGUGCU
          Chromosome Location Chr. 6 - 3721301 - 3721385 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004943
          miRBase ID: mmu-miR-653-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: Chr. 6 - 3721301 - 3721385 [-] on Build GRCm38

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0008840
          Stem-loop Sequence
          UUCAUUCCUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAGCUUCAAACAAGUUCACUGGAGUUUGUUUCAAUAUUGCAAGAAUGAUAAGAUGGAAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008303
          miRBase ID: ptr-miR-653
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0015128
          Stem-loop Sequence
          UUCAUUCCUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAGCUUCAAACAAGUUCACUGGAGUUUGUUUCAAUAUUGCAAGAAUGAUAAGAUGGAAGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0016086
          miRBase ID: ppy-miR-653
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0007897
          Stem-loop Sequence
          UUCAUUCCUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAGCUUCAAACAAAUUCACUGGAGUUUGUUUCAAUAUUGCAAGAAUGAUAAGAUGGAAGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006494
          miRBase ID: mml-miR-653-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03304860_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03308693_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12482
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12482
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002292
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12482
          mirVana® miRNA mimic : MC12482
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482828_mir
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A 96-well Plate 4
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A 96-well Plates, Standard
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A 96-well Plate 4
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A 96-well Plates, Fast
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A Card
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Fast
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline