Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03304860_pri
          Assay Name:
          hsa-mir-653
          Stem-loop ID:
          hsa-mir-653
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38
          Stem-loop Location:
          Chr.7: 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA ID:
          hsa-miR-653-3p hsa-miR-653-5p
          Species:
          Human
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Hs03304860_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          103

          Chromosome Location:

          Chr. 7 - 93483067 - 93483067 [-] on 93483067 Build GRCh38

          Species:

          Human

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-653-3p MIMAT0026625
          Human hsa-miR-653-5p MIMAT0003328

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-653
          Stem-loop Accession # MI0003674
          Stem-loop Sequence
          UUCAUUCCUUCAGUGUUGAAACAAUCUCUACUGAACCAGCUUCAAACAAGUUCACUGGAGUUUGUUUCAAUAUUGCAAGAAUGAUAAGAUGGAAGC
          Chromosome Location Chr. 7 - 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026625
          miRBase ID: hsa-miR-653-3p
          Mature miRNA Sequence: UUCACUGGAGUUUGUUUCAAUA
          Chromosome Location: Chr. 7 - 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38

          miRBase Accession #: MIMAT0003328
          miRBase ID: hsa-miR-653-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGUUGAAACAAUCUCUACUG
          Chromosome Location: Chr. 7 - 93482760 - 93482855 [-] on Build GRCh38

          Gene Family ID MIPF0000435, mir-653
          Distance to Amplicon 153 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM25019
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM25019
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466880_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH25019
          mirVana® miRNA mimic : MC25019
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479133_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12482
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12482
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002292
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12482
          mirVana® miRNA mimic : MC12482
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479134_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482828_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline