Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM20018
          Assay Name: rno-miR-27b-5p
          miRBase Accession Number: MI0000859
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.17: 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAG
          Species: Rat, Ophiophagus hannah
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM20018
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000036, mir-27

          Mature miRNA Sequence:

          AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-27b-5p MIMAT0017101
          Ophiophagus hannah oha-miR-27b-5p MIMAT0036867

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000859
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location Chr. 17 - 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017101
          miRBase ID: rno-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAG
          Chromosome Location: Chr. 17 - 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0

          Ophiophagus hannah

          Stem-loop ID oha-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0031438
          Stem-loop Sequence
          AGUGAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGAUUUCCUCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036867
          miRBase ID: oha-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465740_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20018
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 464436_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20018
          mirVana® miRNA mimic : MC20018
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481016_mir


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-27b* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline