Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03465740_pri
          Assay Name:
          rno-mir-27b
          Stem-loop ID:
          rno-mir-27b rno-mir-3074
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0
          Stem-loop Location:
          Chr.17: 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0 Chr.17: 823940 - 824056 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA ID:
          rno-miR-27b-5p rno-miR-27b-3p rno-miR-3074
          Species:
          Rat
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Rn03465740_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          118

          Chromosome Location:

          Chr. 17 - 823763 - 823763 [-] on 823763 Build Rnor_6.0

          Species:

          Rat

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-27b-5p MIMAT0017101
          Rat rno-miR-27b-3p MIMAT0000798
          Rat rno-miR-3074 MIMAT0017815

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-27b
          Stem-loop Accession # MI0000859
          Stem-loop Sequence
          ACCUCUCUAACAAGGUGCAGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAGUGAUUGGUUUCCGCUUUGUUCACAGUGGCUAAGUUCUGCACCUGAAGAGAAGGUG
          Chromosome Location Chr. 17 - 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017101
          miRBase ID: rno-miR-27b-5p
          Mature miRNA Sequence: AGAGCUUAGCUGAUUGGUGAACAG
          Chromosome Location: Chr. 17 - 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0

          miRBase Accession #: MIMAT0000798
          miRBase ID: rno-miR-27b-3p
          Mature miRNA Sequence: UUCACAGUGGCUAAGUUCUGC
          Chromosome Location: Chr. 17 - 823461 - 823557 [+] on Build Rnor_6.0

          Gene Family ID MIPF0000036, mir-27
          Distance to Amplicon 121 bases
          Stem-loop ID rno-mir-3074
          Stem-loop Accession # MI0015411
          Stem-loop Sequence
          GCUUUUUGCUCAAGGGCUCGACUCCUGUUCCUGCUGAACUGAGCCAGUGUGUGAAAUGAGAACUGAUAUCAGCUCAGUAGGCACCGGAGGGCGGGUCCAAUCACAGCUGGGCAGUGC
          Chromosome Location Chr. 17 - 823940 - 824056 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017815
          miRBase ID: rno-miR-3074
          Mature miRNA Sequence: GAUAUCAGCUCAGUAGGCACCG
          Chromosome Location: Chr. 17 - 823940 - 824056 [-] on Build Rnor_6.0

          Gene Family ID MIPF0001103, mir-3074
          Distance to Amplicon 145 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM18636
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM18636
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 243584_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH18636
          mirVana® miRNA mimic : MC18636
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478803_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481714_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno478803_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20018
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20018
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 464436_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20018
          mirVana® miRNA mimic : MC20018
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481016_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10750
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10750
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 000409
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10750
          mirVana® miRNA mimic : MC10750
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478270_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478270_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno478270_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline