Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04227900_pri
          Assay Name:
          mmu-mir-669m-2
          Stem-loop ID:
          mmu-mir-466n mmu-mir-669m-2
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 10513741 - 10513834 [+] on Build GRCm38
          Stem-loop Location:
          Chr.2: 10513741 - 10513834 [+] on Build GRCm38 Chr.2: 10513434 - 10513531 [+] on Build GRCm38
          Mature miRNA ID:
          mmu-miR-466n-3p mmu-miR-466n-5p mmu-miR-669m-3p mmu-miR-669m-5p
          Species:
          Mouse
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Mm04227900_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          96

          Chromosome Location:

          Chr. 2 - 10513277 - 10513277 [-] on 10513277 Build GRCm38

          Species:

          Mouse

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-466n-3p MIMAT0014894
          Mouse mmu-miR-466n-5p MIMAT0014893
          Mouse mmu-miR-669m-3p MIMAT0009419
          Mouse mmu-miR-669m-5p MIMAT0017346

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-466n
          Stem-loop Accession # MI0014079
          Stem-loop Sequence
          GUAUGUGCAUGUGUGUUUGUGUGUGCGUACAUGUACAUGUGUGUAUAUGAAUAUGCAUAUACAUGAGAGCAUACAUAGACACACGUGCAUGUGC
          Chromosome Location Chr. 2 - 10513741 - 10513834 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014894
          miRBase ID: mmu-miR-466n-3p
          Mature miRNA Sequence: UAUACAUGAGAGCAUACAUAGA
          Chromosome Location: Chr. 2 - 10513741 - 10513834 [+] on Build GRCm38

          miRBase Accession #: MIMAT0014893
          miRBase ID: mmu-miR-466n-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGUGUGCGUACAUGUACAUGU
          Chromosome Location: Chr. 2 - 10513741 - 10513834 [+] on Build GRCm38

          Gene Family ID MIPF0000316, mir-467
          Distance to Amplicon 417 bases
          Stem-loop ID mmu-mir-669m-2
          Stem-loop Accession # MI0009944
          Stem-loop Sequence
          AUAUUUGCAUGUGUGUAUAGUUUUGUGUGCAUGUGCAUGUGUGUAUAUGAAUAUACAUAUACAUCCACACAAACAUAUACAAGCAUGCACAGAUAUAC
          Chromosome Location Chr. 2 - 10513434 - 10513531 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009419
          miRBase ID: mmu-miR-669m-3p
          Mature miRNA Sequence: AUAUACAUCCACACAAACAUAU
          Chromosome Location: Chr. 2 - 10513434 - 10513531 [+] on Build GRCm38

          miRBase Accession #: MIMAT0017346
          miRBase ID: mmu-miR-669m-5p
          Mature miRNA Sequence: UGUGUGCAUGUGCAUGUGUGUAU
          Chromosome Location: Chr. 2 - 10513434 - 10513531 [+] on Build GRCm38

          Gene Family ID MIPF0000316, mir-467
          Distance to Amplicon 110 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM14987
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM14987
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 121190_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH14987
          mirVana® miRNA mimic : MC14987
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482831_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM19591
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM19591
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 465329_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH19591
          mirVana® miRNA mimic : MC19591
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu483004_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM19931
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM19931
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463704_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH19931
          mirVana® miRNA mimic : MC19931
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482770_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20572
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20572
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 462615_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20572
          mirVana® miRNA mimic : MC20572
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu483233_mir


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-mir-669m-1 (v21)

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0