Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04350946_pri
          Assay Name:
          mmu-mir-6986
          Stem-loop ID:
          mmu-mir-6986
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 4623898 - 4623955 [-] on Build GRCm38
          Stem-loop Location:
          Chr.19: 4623898 - 4623955 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA ID:
          mmu-miR-6986-3p mmu-miR-6986-5p
          Species:
          Mouse
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Mm04350946_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          65

          Chromosome Location:

          Chr. 19 - 4623718 - 4623718 [+] on 4623718 Build GRCm38

          Species:

          Mouse

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-6986-3p MIMAT0027875
          Mouse mmu-miR-6986-5p MIMAT0027874

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-6986
          Stem-loop Accession # MI0022834
          Stem-loop Sequence
          GGGUGAGGGGAGCUAGGUAGAAAGCCAGAGGCAUAUGUGGUUUUCACCUUCCUCCCAG
          Chromosome Location Chr. 19 - 4623898 - 4623955 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0027875
          miRBase ID: mmu-miR-6986-3p
          Mature miRNA Sequence: GUUUUCACCUUCCUCCCAG
          Chromosome Location: Chr. 19 - 4623898 - 4623955 [-] on Build GRCm38

          miRBase Accession #: MIMAT0027874
          miRBase ID: mmu-miR-6986-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGGAGCUAGGUAGAAAGCCA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 4623898 - 4623955 [-] on Build GRCm38

          Gene Family ID
          Distance to Amplicon 147 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM27515
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM27515
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466792_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH27515
          mirVana® miRNA mimic : MC27515
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481944_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM28928
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM28928
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466552_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH28928
          mirVana® miRNA mimic : MC28928
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481950_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline