Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM10250
          Assay Name: hsa-miR-200a-5p
          miRBase Accession Number: MI0000737
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.1: 1167863 - 1167952 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Species: Human, Mouse, Dog, Guinea pig, Pteropus alecto, Rhesus monkey, Zebrafish
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM10250
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000019, mir-8

          Mature miRNA Sequence:

          CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-200a-5p MIMAT0001620
          Mouse mmu-miR-200a-5p MIMAT0004619
          Dog cfa-miR-200a MIMAT0009865
          Guinea pig cpo-miR-200a-5p MIMAT0047089
          Pteropus alecto pal-miR-200a-5p MIMAT0039866
          Rhesus monkey mml-miR-200a-5p MIMAT0026842
          View More Rows
          Zebrafish dre-miR-200a-5p MIMAT0031984

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0000737
          Stem-loop Sequence
          CCGGGCCCCUGUGAGCAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCCCAGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUUCAAAGGUGACCCGC
          Chromosome Location Chr. 1 - 1167863 - 1167952 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0001620
          miRBase ID: hsa-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: Chr. 1 - 1167863 - 1167952 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0000554
          Stem-loop Sequence
          CUGGGCCUCUGUGGGCAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCUUGGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUUCAAAGGUGACCCAC
          Chromosome Location Chr. 4 - 156054896 - 156054985 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004619
          miRBase ID: mmu-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: Chr. 4 - 156054896 - 156054985 [-] on Build GRCm38

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0010362
          Stem-loop Sequence
          CUGGGCCUCUGUGGGCAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCUUGGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUUCAAAGGUGACCCAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009865
          miRBase ID: cfa-miR-200a
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0038692
          Stem-loop Sequence
          CAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCUUGGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047089
          miRBase ID: cpo-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0032371
          Stem-loop Sequence
          CAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCUCGGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039866
          miRBase ID: pal-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0007663
          Stem-loop Sequence
          CCGGGCCCCUGUGAGCAUCUUACCGGACAGUGCUGGAUUUCCCAGCUUGACUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUUCAAAGGUGACCCAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026842
          miRBase ID: mml-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: NA

          Zebrafish

          Stem-loop ID dre-mir-200a
          Stem-loop Accession # MI0002037
          Stem-loop Sequence
          GGCACUUAGCAGCCAUCUUACCGGACAGUGCUGGACUGUAUAACUGUUUUCUAACACUGUCUGGUAACGAUGUUUGUUGGGUGACC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0031984
          miRBase ID: dre-miR-200a-5p
          Mature miRNA Sequence: CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306736_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303376_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10250
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001011
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10250
          mirVana® miRNA mimic : MC10250
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478752_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478752_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-200a* (v17)
          Mouse: mmu-miR-200a* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline