Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03465285_pri
          Assay Name:
          rno-mir-125b-1
          Stem-loop ID:
          rno-mir-125b-1
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 45798260 - 45798346 [+] on Build Rnor_6.0
          Stem-loop Location:
          Chr.8: 45798260 - 45798346 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA ID:
          rno-miR-125b-1-3p rno-miR-125b-5p
          Species:
          Rat
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Rn03465285_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          74

          Chromosome Location:

          Chr. 8 - 45797805 - 45797805 [+] on 45797805 Build Rnor_6.0

          Species:

          Rat

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-125b-1-3p MIMAT0004730
          Rat rno-miR-125b-5p MIMAT0000830

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-125b-1
          Stem-loop Accession # MI0000896
          Stem-loop Sequence
          UGCGCUCCCCUCAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAUGUUUACCGUUUAAAUCCACGGGUUAGGCUCUUGGGAGCUGCGAGUCGUGC
          Chromosome Location Chr. 8 - 45798260 - 45798346 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004730
          miRBase ID: rno-miR-125b-1-3p
          Mature miRNA Sequence: ACGGGUUAGGCUCUUGGGAGCU
          Chromosome Location: Chr. 8 - 45798260 - 45798346 [+] on Build Rnor_6.0

          miRBase Accession #: MIMAT0000830
          miRBase ID: rno-miR-125b-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUAACUUGUGA
          Chromosome Location: Chr. 8 - 45798260 - 45798346 [+] on Build Rnor_6.0

          Gene Family ID MIPF0000033, mir-10
          Distance to Amplicon 417 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12582
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12582
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002378
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12582
          mirVana® miRNA mimic : MC12582
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481296_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478665_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481296_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10148
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10148
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 000449
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10148
          mirVana® miRNA mimic : MC10148
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu480907_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477885_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno480907_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline