Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
LOC105371049
Transcript:
NM_001009944.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.16 2092188-2092690 on build GRCh38
Gene:
PKD1
Transcript:
NM_001009944.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.16 2092188-2092690 on build GRCh38
Assay ID
Hs00151560_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
ion channel
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cartilage condensation
in utero embryonic development
kidney development
liver development
embryonic placenta development
protein export from nucleus
nitrogen compound metabolic process
cell cycle arrest
homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
cell-matrix adhesion
calcium-independent cell-matrix adhesion
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
JAK-STAT cascade
heart development
anatomical structure morphogenesis
single organismal cell-cell adhesion
peptidyl-serine phosphorylation
spinal cord development
neural tube development
establishment of cell polarity
regulation of cell adhesion
positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G1/S transition of mitotic cell cycle
positive regulation of protein binding
response to fluid shear stress
lymph vessel morphogenesis
cytoplasmic sequestering of transcription factor
skin development
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
digestive tract development
branching morphogenesis of an epithelial tube
genitalia development
detection of mechanical stimulus
cartilage development
regulation of mitotic spindle organization
lung epithelium development
placenta blood vessel development
regulation of proteasomal protein catabolic process
calcium ion transmembrane transport
mesonephric tubule development
mesonephric duct development
metanephric collecting duct development
metanephric ascending thin limb development
metanephric proximal tubule development
metanephric distal tubule morphogenesis
calcium channel activity
protein binding
protein kinase binding
protein domain specific binding
carbohydrate binding
ion channel binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline