Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
LGALS9
Transcript:
NM_009587.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.17 27645040-27645537 on build GRCh38
Assay ID
Hs00164875_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
extracellular matrix protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
natural killer cell tolerance induction
chemotaxis
inflammatory response
female pregnancy
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
response to lipopolysaccharide
regulation of interleukin-4 production
regulation of interleukin-5 production
negative regulation of chemokine production
negative regulation of interferon-gamma production
negative regulation of tumor necrosis factor production
positive regulation of interleukin-4 production
positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation involved in immune response
toll-like receptor 2 signaling pathway
toll-like receptor 4 signaling pathway
p38MAPK cascade
positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
negative regulation of mast cell degranulation
negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
negative regulation of activated T cell proliferation
positive regulation of viral entry into host cell
positive regulation of interleukin-1 beta secretion
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
maternal process involved in female pregnancy
positive regulation of activated T cell autonomous cell death
ERK1 and ERK2 cascade
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
response to interleukin-1
cellular response to interferon-gamma
positive regulation of transforming growth factor beta production
positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production
mature conventional dendritic cell differentiation
cellular response to virus
regulation of p38MAPK cascade
positive regulation of interferon-gamma secretion
positive regulation of tumor necrosis factor secretion
positive regulation of interleukin-8 secretion
positive regulation of dendritic cell chemotaxis
negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
positive regulation of interleukin-13 secretion
positive regulation of dendritic cell apoptotic process
positive regulation of interleukin-6 secretion
positive regulation of interleukin-10 secretion
positive regulation of interleukin-12 secretion
positive regulation of T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell
positive regulation of dendritic cell differentiation
positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
signal transducer activity
galactose binding
enzyme binding
carbohydrate binding
disaccharide binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline