Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
ZC3H12A
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.1 37482654-37483158 on build GRCh38
Assay ID
Hs00170728_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
endoribonuclease
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
nuclear-transcribed mRNA catabolic process, endonucleolytic cleavage-dependent decay
angiogenesis
negative regulation of protein phosphorylation
positive regulation of defense response to virus by host
transcription, DNA-templated
apoptotic process
inflammatory response
cellular response to DNA damage stimulus
nervous system development
regulation of gene expression
positive regulation of autophagy
positive regulation of endothelial cell migration
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
negative regulation of muscle cell apoptotic process
positive regulation of lipid storage
positive regulation of cell death
protein deubiquitination
cell differentiation
negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
negative regulation of interleukin-6 production
negative regulation of tumor necrosis factor production
cellular response to oxidative stress
cellular response to glucose starvation
positive regulation of protein import into nucleus
negative regulation of NF-kappaB import into nucleus
negative regulation of macrophage activation
negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
negative regulation by host of viral genome replication
negative regulation of nitric oxide biosynthetic process
positive regulation of fat cell differentiation
positive regulation of angiogenesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of interleukin-1 beta secretion
protein oligomerization
defense response to virus
negative regulation of cardiac muscle contraction
positive regulation of mRNA catabolic process
3'-UTR-mediated mRNA destabilization
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to interleukin-1
cellular response to tumor necrosis factor
RNA phosphodiester bond hydrolysis
RNA phosphodiester bond hydrolysis, endonucleolytic
RNA phosphodiester bond hydrolysis, exonucleolytic
cellular response to virus
negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response
positive regulation of execution phase of apoptosis
negative regulation of interleukin-6 secretion
positive regulation of p38MAPK cascade
negative regulation of interferon-gamma secretion
positive regulation of protein deubiquitination
negative regulation of production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
cellular response to sodium arsenite
negative regulation of tumor necrosis factor secretion
cellular response to phorbol 13-acetate 12-myristate
cellular response to ionomycin
cellular response to chemokine
positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
positive regulation of miRNA catabolic process
DNA binding
chromatin binding
RNA binding
mRNA binding
mRNA 3'-UTR binding
endoribonuclease activity
exoribonuclease activity
ribonuclease activity
thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
protein binding
miRNA binding
RNA stem-loop binding
mRNA 3'-UTR AU-rich region binding
ribosome binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline