Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
JAK3
Transcript:
XM_011527990.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 17842924-17843432 on build GRCh38
Assay ID
Hs00182834_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
adaptive immune response
negative regulation of dendritic cell cytokine production
protein phosphorylation
enzyme linked receptor protein signaling pathway
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
tyrosine phosphorylation of STAT protein
STAT protein import into nucleus
cell migration
peptidyl-tyrosine phosphorylation
B cell differentiation
negative regulation of interleukin-10 production
negative regulation of interleukin-12 production
intracellular signal transduction
interleukin-4-mediated signaling pathway
peptidyl-tyrosine autophosphorylation
positive regulation of T cell proliferation
positive regulation of activated T cell proliferation
tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
T cell homeostasis
positive regulation of GTPase activity
innate immune response
negative regulation of FasL biosynthetic process
negative regulation of T-helper 1 cell differentiation
positive regulation of immune response
negative regulation of T cell activation
positive regulation of calcium ion transport
JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
regulation of T cell apoptotic process
negative regulation of thymocyte apoptotic process
response to interleukin-2
response to interleukin-4
response to interleukin-15
response to interleukin-9
protein tyrosine kinase activity
non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
receptor binding
protein binding
ATP binding
protein phosphatase binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline