Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BAX
Transcript:
NM_001291428.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 48956064-48956463 on build GRCh38
Assay ID
Hs00187477_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ovarian follicle development
neuron migration
T cell homeostatic proliferation
B cell homeostasis
B cell apoptotic process
kidney development
release of cytochrome c from mitochondria
protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
blood vessel remodeling
myeloid cell homeostasis
B cell negative selection
B cell homeostatic proliferation
positive regulation of B cell apoptotic process
glycosphingolipid metabolic process
regulation of nitrogen utilization
apoptotic process
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response
inner mitochondrial membrane organization
outer mitochondrial membrane organization
germ cell development
aging
mitochondrial fusion
extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c
apoptotic mitochondrial changes
fertilization
response to toxic substance
response to salt stress
establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient
response to gamma radiation
viral process
hypothalamus development
cerebral cortex development
negative regulation of protein binding
positive regulation of protein oligomerization
endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
negative regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration
release of matrix enzymes from mitochondria
negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
regulation of mammary gland epithelial cell proliferation
glial cell apoptotic process
cellular response to UV
ectopic germ cell programmed cell death
response to cocaine
odontogenesis of dentin-containing tooth
response to drug
regulation of apoptotic process
positive regulation of apoptotic process
regulation of protein homodimerization activity
regulation of protein heterodimerization activity
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of neuron apoptotic process
mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process
development of secondary sexual characteristics
cellular respiration
retinal cell programmed cell death
response to copper ion
positive regulation of developmental pigmentation
negative regulation of fibroblast proliferation
spermatid differentiation
post-embryonic camera-type eye morphogenesis
response to axon injury
homeostasis of number of cells within a tissue
protein oligomerization
protein homooligomerization
positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
neuron apoptotic process
response to corticosterone
regulation of mitochondrial membrane potential
Sertoli cell proliferation
retina development in camera-type eye
positive regulation of apoptotic process involved in mammary gland involution
vagina development
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
thymocyte apoptotic process
mitochondrion morphogenesis
intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
apoptotic signaling pathway
extrinsic apoptotic signaling pathway
extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
intrinsic apoptotic signaling pathway
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response
positive regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway
apoptotic process involved in patterning of blood vessels
apoptotic process involved in embryonic digit morphogenesis
regulation of mitochondrial membrane permeability involved in programmed necrotic cell death
positive regulation of apoptotic DNA fragmentation
positive regulation of IRE1-mediated unfolded protein response
B cell receptor apoptotic signaling pathway
negative regulation of apoptotic signaling pathway
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
protein binding
lipid binding
channel activity
heat shock protein binding
protein complex binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
protein heterodimerization activity
chaperone binding
BH3 domain binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline