Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PPARA
Transcript:
ENST00000396000.0
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.22 46198435-46198980 on build GRCh38
Assay ID
Hs00226417_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
C4 zinc finger nuclear receptor
DNA-binding transcription factor
zinc finger transcription factor
gene-specific transcriptional regulator
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
response to hypoxia
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
lipid metabolic process
fatty acid metabolic process
heart development
epidermis development
negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation
negative regulation of receptor biosynthetic process
negative regulation of cholesterol storage
negative regulation of sequestering of triglyceride
fatty acid transport
intracellular receptor signaling pathway
positive regulation of fatty acid beta-oxidation
negative regulation of protein binding
negative regulation of appetite
response to insulin
circadian regulation of gene expression
behavioral response to nicotine
wound healing
lipoprotein metabolic process
regulation of circadian rhythm
steroid hormone mediated signaling pathway
cellular lipid metabolic process
positive regulation of gluconeogenesis
negative regulation of blood pressure
negative regulation of glycolytic process
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of fatty acid oxidation
negative regulation of inflammatory response
enamel mineralization
regulation of glycolytic process by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
regulation of cellular ketone metabolic process by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
regulation of lipid transport by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of neuron death
negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of leukocyte cell-cell adhesion
negative regulation of transcription regulatory region DNA binding
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II repressing transcription factor binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding
transcription coactivator binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
steroid hormone receptor activity
RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
protein binding
transcription factor binding
drug binding
zinc ion binding
lipid binding
phosphatase binding
protein domain specific binding
ubiquitin conjugating enzyme binding
protein complex binding
sequence-specific DNA binding
NFAT protein binding
MDM2/MDM4 family protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline