Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
MKRN2
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.3 12583576-12584070 on build GRCh38
Gene:
RAF1
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.3 12583576-12584070 on build GRCh38
Assay ID
Hs00226954_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
biological_process
protein ubiquitination
MAPK cascade
activation of MAPKK activity
response to hypoxia
stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
protein phosphorylation
apoptotic process
signal transduction
activation of adenylate cyclase activity
heart development
cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
cell differentiation
platelet activation
thyroid gland development
negative regulation of protein complex assembly
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
ion transmembrane transport
somatic stem cell population maintenance
regulation of Rho protein signal transduction
insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
response to muscle stretch
wound healing
regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
intermediate filament cytoskeleton organization
regulation of cell differentiation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
neurotrophin TRK receptor signaling pathway
thymus development
face development
death-inducing signaling complex assembly
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
regulation of cell motility
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
poly(A) RNA binding
protein kinase activity
protein serine/threonine kinase activity
MAP kinase kinase kinase activity
ATP binding
kinase activity
small GTPase binding
mitogen-activated protein kinase kinase binding
identical protein binding
metal ion binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline