Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
GDNF
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.5 37814331-37814832 on build GRCh38
Assay ID
Hs00259028_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
neurotrophic factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
metanephros development
branching involved in ureteric bud morphogenesis
neural crest cell migration
organ induction
postsynaptic membrane organization
mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
signal transduction
nervous system development
positive regulation of cell proliferation
adult locomotory behavior
regulation of gene expression
postganglionic parasympathetic fiber development
peristalsis
neuron projection development
positive regulation of monooxygenase activity
positive regulation of dopamine secretion
negative regulation of apoptotic process
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
positive regulation of cell differentiation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
mRNA stabilization
enteric nervous system development
sympathetic nervous system development
regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission
ureteric bud formation
regulation of morphogenesis of a branching structure
positive regulation of ureteric bud formation
positive regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
regulation of stem cell differentiation
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
receptor binding
protein binding
growth factor activity
protein homodimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0