Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
INSL6
Transcript:
NM_001322194.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.9 5073609-5074109 on build GRCh38
Gene:
JAK2
Transcript:
NM_001322194.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.9 5073609-5074109 on build GRCh38
Assay ID
Hs00379335_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
peptide hormone
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
spermatid development
biological_process
male gonad development
fertilization
sperm motility
negative regulation of apoptotic process
MAPK cascade
activation of MAPKK activity
adaptive immune response
protein phosphorylation
apoptotic process
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
movement of cell or subcellular component
signal transduction
enzyme linked receptor protein signaling pathway
G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
JAK-STAT cascade
tyrosine phosphorylation of STAT protein
STAT protein import into nucleus
mesoderm development
blood coagulation
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
positive regulation of cell-substrate adhesion
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
cell migration
peptidyl-tyrosine phosphorylation
cytokine-mediated signaling pathway
negative regulation of cell-cell adhesion
actin filament polymerization
cell differentiation
erythrocyte differentiation
positive regulation of cell migration
axon regeneration
mineralocorticoid receptor signaling pathway
positive regulation of insulin secretion
response to lipopolysaccharide
positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
positive regulation of interleukin-1 beta production
positive regulation of tumor necrosis factor production
positive regulation of protein import into nucleus, translocation
response to hydroperoxide
tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
response to tumor necrosis factor
histone H3-Y41 phosphorylation
intracellular signal transduction
interleukin-12-mediated signaling pathway
peptidyl-tyrosine autophosphorylation
regulation of cell proliferation
tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
activation of JAK2 kinase activity
regulation of apoptotic process
positive regulation of DNA binding
negative regulation of DNA binding
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
innate immune response
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
positive regulation of cell differentiation
negative regulation of heart contraction
response to antibiotic
protein autophosphorylation
platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
regulation of inflammatory response
positive regulation of inflammatory response
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of cell activation
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
interferon-gamma-mediated signaling pathway
regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
growth hormone receptor signaling pathway
JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
positive regulation of growth hormone receptor signaling pathway
mammary gland epithelium development
response to interleukin-12
extrinsic apoptotic signaling pathway
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
hormone activity
protein kinase activity
protein tyrosine kinase activity
non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
receptor binding
growth hormone receptor binding
interleukin-12 receptor binding
protein binding
ATP binding
protein C-terminus binding
protein kinase binding
heme binding
type 1 angiotensin receptor binding
acetylcholine receptor binding
histone kinase activity (H3-Y41 specific)
SH2 domain binding
histone binding
phosphatidylinositol 3-kinase binding
insulin receptor substrate binding
metal ion binding
peptide hormone receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline