Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PARK2
Transcript:
NM_004562.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 162443109-162443705 on build GRCh38
Assay ID
Hs00457347_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
protein polyubiquitination
mitochondrial fission
mitophagy
negative regulation of protein phosphorylation
startle response
transcription, DNA-templated
protein monoubiquitination
response to oxidative stress
mitochondrion organization
central nervous system development
learning
adult locomotory behavior
proteasomal protein catabolic process
regulation of autophagy
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
positive regulation of mitochondrial fusion
negative regulation of mitochondrial fusion
regulation of mitochondrion organization
regulation of glucose metabolic process
free ubiquitin chain polymerization
regulation of dopamine secretion
macroautophagy
protein ubiquitination
regulation of protein ubiquitination
protein destabilization
negative regulation of actin filament bundle assembly
regulation of lipid transport
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of glucokinase activity
cellular response to unfolded protein
response to endoplasmic reticulum stress
synaptic transmission, glutamatergic
protein K29-linked ubiquitination
ERAD pathway
regulation of dopamine metabolic process
norepinephrine metabolic process
dopamine metabolic process
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
positive regulation of DNA binding
negative regulation of neuron apoptotic process
cellular protein catabolic process
cellular protein metabolic process
protein K27-linked ubiquitination
negative regulation by host of viral genome replication
positive regulation of protein catabolic process
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of JNK cascade
negative regulation of insulin secretion
protein stabilization
positive regulation of neurotransmitter uptake
dopamine uptake involved in synaptic transmission
protein autoubiquitination
regulation of mitochondrial membrane potential
zinc ion homeostasis
negative regulation of cell death
regulation of canonical Wnt signaling pathway
parkin-mediated mitophagy in response to mitochondrial depolarization
neuron cellular homeostasis
protein K63-linked ubiquitination
protein localization to mitochondrion
aggresome assembly
protein K48-linked ubiquitination
protein K11-linked ubiquitination
cellular response to manganese ion
protein K6-linked ubiquitination
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of mitochondrial fission
negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
cellular response to toxic substance
mitophagy in response to mitochondrial depolarization
regulation of cellular response to oxidative stress
negative regulation of neuron death
positive regulation of proteasomal protein catabolic process
negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
negative regulation of primary amine oxidase activity
positive regulation of protein linear polyubiquitination
regulation of synaptic vesicle transport
negative regulation of oxidative stress-induced cell death
regulation of protein targeting to mitochondrion
positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
cellular response to dopamine
negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
positive regulation of dendrite extension
negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
regulation of reactive oxygen species metabolic process
negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
G-protein coupled receptor binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
actin binding
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
beta-catenin binding
zinc ion binding
tubulin binding
ligase activity
SH3 domain binding
enzyme binding
kinase binding
protein kinase binding
PDZ domain binding
Hsp70 protein binding
heat shock protein binding
ubiquitin conjugating enzyme binding
ubiquitin protein ligase binding
identical protein binding
histone deacetylase binding
ubiquitin binding
phospholipase binding
chaperone binding
ubiquitin protein ligase activity
cullin family protein binding
ubiquitin protein ligase activity involved in ERAD pathway
ubiquitin-specific protease binding
F-box domain binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline