Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
C7orf50
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.7 1092947-1093421 on build GRCh38
Gene:
GPER1
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.7 1092947-1093421 on build GRCh38
Assay ID
Hs00464889_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
positive regulation of protein phosphorylation
positive regulation of neurotransmitter secretion
negative regulation of leukocyte activation
inflammatory response
cell cycle
G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
negative regulation of cell cycle process
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
neuronal action potential
apoptotic chromosome condensation
nuclear fragmentation involved in apoptotic nuclear change
positive regulation of cell migration
intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
positive regulation of cAMP biosynthetic process
mineralocorticoid receptor signaling pathway
positive regulation of insulin secretion
positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
steroid hormone mediated signaling pathway
positive regulation of MAPK cascade
innate immune response
negative regulation of fat cell differentiation
positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
positive regulation of vasodilation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of inflammatory response
positive regulation of neurogenesis
negative regulation of DNA metabolic process
negative regulation of lipid biosynthetic process
positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
regulation of cytosolic calcium ion concentration
negative regulation of protein kinase B signaling
negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
positive regulation of uterine smooth muscle contraction
negative regulation of cell cycle arrest
cellular response to glucose stimulus
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to peptide hormone stimulus
cellular response to mineralocorticoid stimulus
cellular response to estradiol stimulus
positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation
positive regulation of endothelial cell apoptotic process
positive regulation of cardiac vascular smooth muscle cell differentiation
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
protein binding
poly(A) RNA binding
chromatin binding
G-protein coupled receptor activity
steroid binding
drug binding
mineralocorticoid receptor activity
estrogen receptor activity
steroid hormone binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline