Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
CASP8
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.2 201281731-201281931 on build GRCh38
Assay ID
Hs00515822_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
protease
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
proteolysis
apoptotic process
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
cellular component disassembly involved in execution phase of apoptosis
cell surface receptor signaling pathway
response to cold
regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
regulation of necrotic cell death
natural killer cell activation
macrophage differentiation
response to cobalt ion
response to estradiol
response to lipopolysaccharide
response to tumor necrosis factor
TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway
TRAIL-activated apoptotic signaling pathway
suppression by virus of host cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
T cell activation
B cell activation
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
response to ethanol
positive regulation of macrophage differentiation
positive regulation of proteolysis
response to antibiotic
protein heterooligomerization
proteolysis involved in cellular protein catabolic process
syncytiotrophoblast cell differentiation involved in labyrinthine layer development
nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
cellular response to mechanical stimulus
cellular response to organic cyclic compound
death-inducing signaling complex assembly
apoptotic signaling pathway
extrinsic apoptotic signaling pathway
execution phase of apoptosis
activation of cysteine-type endopeptidase activity
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
cysteine-type endopeptidase activity
death receptor binding
tumor necrosis factor receptor binding
protein binding
peptidase activity
cysteine-type peptidase activity
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
death effector domain binding
identical protein binding
scaffold protein binding
cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline