Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Search All
Search
Search button
Search button
Close
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene Symbol:
TFE3
Entrez Gene ID
7030
Gene Name:
transcription factor binding to IGHM enhancer 3
Gene Aliases
RCCP2, RCCX1, TFEA, bHLHe33
Gene Chromosome Location
Chr.X: on Build GRCh38
UniGene
Hs.730740
Species:
Human
Primer Chromosome Location
Chr.X: 49031371-49031518 on Build GRCh38
View in UCSC browser
Amplicon Length
148
Primer Sequences
Log in to view
Ampliseq ID's
Primer ID
Hs00518291_CE
Primer 5'-tail Option
Non-tailed
M13-tailed
Purification
Desalted
HPLC
Primer Pair /FWD/REV
Pair
Forward
Reverse
Synthesis Scale
25 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #'s
A15629,A15630
Price
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Information
TFE3
Accession
Protein
COSMIC ID
Mutation
AA
RefSeq
NM_001282142.1
NP_001269071.1
-
-
-
NM_006521.5
NP_006512.2
-
-
-
GenBank
AK295497.1
-
-
-
AK310095.1
-
-
-
AK313540.1
-
-
-
AL161985.1
CAI46207.1
-
-
-
BC001532.2
-
-
-
BC026027.1
AAH26027.1
-
-
-
ENST00000315869.0
-
-
-
X51330.1
CAA35714.1
-
-
-
X96717.1
CAA65478.1
-
-
-
Phenotype
MIM: 314310
Literature Links:
TFE3
PubMed Links
SNP ID
rs143365037
rs782607653
rs781862455
rs782522606
rs782232076
rs782534661
rs782811600
rs782456065
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031492-49031492 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031442-49031442 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031439-49031439 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031440-49031440 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031477-49031477 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031484-49031484 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global
T (0.00)
(1.00)
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS
T (0.00)
(1.00)
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS
T (0.00)
(1.00)
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR
T (0.00)
(1.00)
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR
T (0.00)
(1.00)
AMR
T (0.00)
(1.00)
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031419-49031419 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Submission count
NA
Allele Nomenclature
Chromosome Location
Chr.X: 49031478-49031478 on Build GRCh38
Allele Frequency
1000Genome
Applied Biosystems
®
HapMap
Global - Not Available
Caucasian - Not Available
CEPH (CEU) - Not Available
EAS - Not Available
African American - Not Available
YRI (Yoruba) - Not Available
SAS - Not Available
Chinese - Not Available
CHB (Han Chinese) - Not Available
AFR - Not Available
Japanese - Not Available
JPT (Japanese) - Not Available
EUR - Not Available
AMR - Not Available
Back To Top
More Information
Set Membership:
Less than 200 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
adaptive immune response
transcription from RNA polymerase II promoter
humoral immune response
regulation of osteoclast differentiation
positive regulation of cell adhesion
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
protein dimerization activity
Format:
Each primer will be delivered in a single tube, dried-down
Quick Reference Guide
Primer Designer
™
Tool Quick Reference
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-68wbn:80/10.239.160.160:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0