Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PIK3CA
Transcript:
NM_006218.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.3 179199786-179199954 on build GRCh38
Assay ID
Hs00519844_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Less than 200 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
angiogenesis
liver development
vasculature development
glucose metabolic process
protein phosphorylation
phosphatidylinositol biosynthetic process
epidermal growth factor receptor signaling pathway
regulation of gene expression
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
platelet activation
T cell costimulation
activation of protein kinase activity
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
insulin receptor signaling pathway via phosphatidylinositol 3-kinase
Fc-epsilon receptor signaling pathway
Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis
ERBB2 signaling pathway
regulation of multicellular organism growth
regulation of cellular respiration
protein kinase B signaling
negative regulation of neuron apoptotic process
endothelial cell migration
hypomethylation of CpG island
phosphatidylinositol phosphorylation
vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
phosphatidylinositol-mediated signaling
T cell receptor signaling pathway
leukocyte migration
cardiac muscle contraction
adipose tissue development
cellular response to glucose stimulus
energy homeostasis
mitophagy in response to mitochondrial depolarization
negative regulation of fibroblast apoptotic process
regulation of genetic imprinting
negative regulation of anoikis
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
kinase activity
1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
protein kinase activator activity
phosphatidylinositol 3-kinase activity
1-phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase activity
insulin receptor substrate binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline