Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
ERBB2
Transcript:
NM_004448.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.17 39710388-39710526 on build GRCh38
Assay ID
Hs00521458_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Less than 200 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
positive regulation of protein phosphorylation
transcription, DNA-templated
protein phosphorylation
signal transduction
cell surface receptor signaling pathway
enzyme linked receptor protein signaling pathway
transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
peripheral nervous system development
heart development
neuromuscular junction development
motor neuron axon guidance
cell proliferation
phosphatidylinositol 3-kinase signaling
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of cell growth
regulation of microtubule-based process
negative regulation of immature T cell proliferation in thymus
ERBB2 signaling pathway
wound healing
myelination
positive regulation of MAP kinase activity
positive regulation of GTPase activity
positive regulation of translation
regulation of angiogenesis
positive regulation of cell adhesion
positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter
positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter
protein autophosphorylation
phosphatidylinositol phosphorylation
phosphatidylinositol-mediated signaling
oligodendrocyte differentiation
positive regulation of epithelial cell proliferation
regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to growth factor stimulus
cellular response to epidermal growth factor stimulus
positive regulation of protein targeting to membrane
regulation of cell motility
RNA polymerase I core binding
protein tyrosine kinase activity
transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
receptor signaling protein tyrosine kinase activity
transmembrane signaling receptor activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein binding
ATP binding
protein C-terminus binding
growth factor binding
protein phosphatase binding
identical protein binding
ErbB-3 class receptor binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
protein heterodimerization activity
protein dimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline