Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
RARA
Transcript:
NM_001024809.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.17 40351909-40352168 on build GRCh38
Assay ID
Hs00570952_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
C4 zinc finger nuclear receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
ureteric bud development
neural tube closure
liver development
glandular epithelial cell development
outflow tract septum morphogenesis
growth plate cartilage development
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
protein phosphorylation
signal transduction
germ cell development
spermatogenesis
female pregnancy
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
hippocampus development
prostate gland development
negative regulation of granulocyte differentiation
embryonic camera-type eye development
regulation of myelination
response to estradiol
response to retinoic acid
negative regulation of interferon-gamma production
negative regulation of tumor necrosis factor production
positive regulation of interleukin-13 production
positive regulation of interleukin-4 production
positive regulation of interleukin-5 production
response to vitamin A
response to cytokine
multicellular organism growth
negative regulation of apoptotic process
apoptotic cell clearance
steroid hormone mediated signaling pathway
response to ethanol
positive regulation of T-helper 2 cell differentiation
positive regulation of neuron differentiation
positive regulation of cell cycle
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of translational initiation
regulation of synaptic plasticity
retinoic acid receptor signaling pathway
positive regulation of binding
ventricular cardiac muscle cell differentiation
Sertoli cell fate commitment
limb development
face development
trachea cartilage development
chondroblast differentiation
negative regulation of cartilage development
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to retinoic acid
cellular response to estrogen stimulus
translation repressor activity, nucleic acid binding
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
retinoic acid binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
steroid hormone receptor activity
retinoic acid receptor activity
transcription coactivator activity
transcription corepressor activity
receptor binding
protein binding
transcription factor binding
drug binding
zinc ion binding
enzyme binding
protein domain specific binding
chromatin DNA binding
histone deacetylase binding
protein kinase B binding
retinoic acid-responsive element binding
protein heterodimerization activity
mRNA 5'-UTR binding
protein kinase A binding
alpha-actinin binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline