Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SLC9A3R1
Transcript:
NM_004252.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.17 74768336-74768567 on build GRCh38
Assay ID
Hs00571775_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
renal sodium ion transport
protein complex assembly
adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway
sensory perception of sound
negative regulation of cell proliferation
regulation of cell shape
regulation of cell size
negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
Wnt signaling pathway
cAMP-mediated signaling
gland morphogenesis
microvillus assembly
actin cytoskeleton organization
negative regulation of cell migration
cellular phosphate ion homeostasis
regulation of sodium:proton antiporter activity
negative regulation of sodium:proton antiporter activity
bile acid secretion
glutathione transport
negative regulation of catenin import into nucleus
establishment of nucleus localization
regulation of excretion
establishment of epithelial cell apical/basal polarity
regulation of protein kinase activity
negative regulation of mitotic cell cycle
establishment of Golgi localization
negative regulation of protein kinase B signaling
auditory receptor cell stereocilium organization
phospholipase C-activating dopamine receptor signaling pathway
renal absorption
negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
establishment of protein localization to plasma membrane
renal phosphate ion absorption
positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
receptor binding
protein binding
beta-catenin binding
chloride channel regulator activity
phosphatase binding
PDZ domain binding
beta-2 adrenergic receptor binding
protein complex binding
protein complex scaffold
protein self-association
dopamine receptor binding
growth factor receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline