Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
FOXA1
Transcript:
NM_004496.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.14 37591493-37591736 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Within Exon 2
Assay ID
Hs00594559_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
winged helix/forkhead transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
chromatin remodeling
transcription from RNA polymerase II promoter
Notch signaling pathway
negative regulation of epithelial to mesenchymal transition
covalent chromatin modification
dorsal/ventral neural tube patterning
response to estradiol
positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
hormone metabolic process
glucose homeostasis
positive regulation of neuron differentiation
positive regulation of smoothened signaling pathway
positive regulation of mitotic cell cycle
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
anatomical structure formation involved in morphogenesis
neuron fate specification
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
lung epithelial cell differentiation
secretory columnal luminar epithelial cell differentiation involved in prostate glandular acinus development
epithelial-mesenchymal signaling involved in prostate gland development
prostate gland epithelium morphogenesis
prostate gland stromal morphogenesis
epithelial cell maturation involved in prostate gland development
alveolar secondary septum development
dopaminergic neuron differentiation
respiratory basal cell differentiation
positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin
RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription factor binding
protein domain specific binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline