Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          TLR9
          Transcript:
          NM_017442.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.3 52222295-52222564 on build GRCh38
          Assay transcription exon location:
          Within Exon 2
          Assay ID Hs00634278_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 200-400 bp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          toll-like receptor signaling pathway
          response to molecule of bacterial origin
          MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway
          inflammatory response
          I-kappaB phosphorylation
          axonogenesis
          positive regulation of gene expression
          maintenance of gastrointestinal epithelium
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          tumor necrosis factor production
          negative regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of interleukin-8 production
          positive regulation of chemokine production
          positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production
          positive regulation of interferon-beta production
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-18 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of interleukin-8 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          negative regulation of toll-like receptor signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor signaling pathway
          toll-like receptor 9 signaling pathway
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
          defense response to bacterium
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process
          innate immune response
          positive regulation of interferon-alpha biosynthetic process
          positive regulation of interferon-beta biosynthetic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          regulation of cytokine secretion
          positive regulation of inflammatory response
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          negative regulation of calcium-transporting ATPase activity
          transmembrane signaling receptor activity
          interleukin-1 receptor binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          siRNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8lvtp:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0