Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BMP4
Transcript:
ENST00000559087.0
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.14 53950658-53950915 on build GRCh38
Assay ID
Hs00644179_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
activation of MAPKK activity
ovarian follicle development
osteoblast differentiation
ureteric bud development
branching involved in ureteric bud morphogenesis
kidney development
mesonephros development
neural tube closure
positive regulation of protein phosphorylation
positive regulation of endothelial cell proliferation
endochondral ossification
blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis
chondrocyte differentiation
hematopoietic progenitor cell differentiation
lymphoid progenitor cell differentiation
renal system process
BMP signaling pathway involved in heart induction
secondary heart field specification
outflow tract septum morphogenesis
membranous septum morphogenesis
muscular septum morphogenesis
aortic valve morphogenesis
pulmonary valve morphogenesis
endocardial cushion development
epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
cardiac right ventricle morphogenesis
apoptotic process involved in endocardial cushion morphogenesis
cardiac septum development
type B pancreatic cell development
mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
common-partner SMAD protein phosphorylation
smoothened signaling pathway
germ cell development
mesodermal cell fate determination
negative regulation of cell proliferation
post-embryonic development
anterior/posterior axis specification
specification of organ position
regulation of cell fate commitment
positive regulation of calcium ion transport into cytosol
positive regulation of endothelial cell migration
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
positive regulation of cell death
positive regulation of neuron projection development
telencephalon development
dorsal/ventral neural tube patterning
telencephalon regionalization
pituitary gland development
erythrocyte differentiation
monocyte differentiation
macrophage differentiation
positive regulation of bone mineralization
BMP signaling pathway
positive regulation of BMP signaling pathway
positive regulation of protein binding
negative regulation of chondrocyte differentiation
response to estradiol
response to retinoic acid
positive regulation of collagen biosynthetic process
negative regulation of T cell differentiation in thymus
negative regulation of immature T cell proliferation in thymus
response to testosterone
protein localization to nucleus
cellular response to oxidative stress
embryonic hindlimb morphogenesis
tendon cell differentiation
deltoid tuberosity development
wound healing
regulation of protein import into nucleus
negative regulation of phosphorylation
odontogenesis of dentin-containing tooth
odontogenesis
regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth
embryonic digit morphogenesis
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
steroid hormone mediated signaling pathway
negative regulation of MAP kinase activity
tongue morphogenesis
positive regulation of endothelial cell differentiation
positive regulation of epidermal cell differentiation
negative regulation of myoblast differentiation
positive regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of ossification
negative regulation of cell cycle
negative regulation of mitotic nuclear division
negative regulation of striated muscle tissue development
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
lung alveolus development
intermediate mesodermal cell differentiation
positive regulation of smooth muscle cell proliferation
neuron fate commitment
embryonic cranial skeleton morphogenesis
negative regulation of oligodendrocyte differentiation
smooth muscle tissue development
branching morphogenesis of an epithelial tube
positive regulation of epithelial cell proliferation
negative regulation of epithelial cell proliferation
positive chemotaxis
regulation of smooth muscle cell differentiation
response to glucocorticoid
positive regulation of cardiac muscle fiber development
anatomical structure regression
retina development in camera-type eye
inner ear receptor cell differentiation
cloacal septation
lens induction in camera-type eye
embryonic skeletal joint morphogenesis
cranial suture morphogenesis
positive regulation of SMAD protein import into nucleus
regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
SMAD protein signal transduction
lung morphogenesis
bronchus development
trachea development
trachea formation
epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
branching involved in prostate gland morphogenesis
bud elongation involved in lung branching
lung lobe development
epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
bud dilation involved in lung branching
negative regulation of cell death
mammary gland formation
epithelial-mesenchymal cell signaling
negative regulation of prostatic bud formation
regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis
coronary vasculature development
positive regulation of cartilage development
positive regulation of branching involved in lung morphogenesis
BMP signaling pathway involved in ureter morphogenesis
BMP signaling pathway involved in renal system segmentation
pulmonary artery endothelial tube morphogenesis
BMP signaling pathway involved in heart development
pharyngeal arch artery morphogenesis
negative regulation of thymocyte apoptotic process
positive regulation of hepatocyte differentiation
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to mechanical stimulus
response to nitric oxide
cellular response to BMP stimulus
BMP signaling pathway involved in nephric duct formation
renal system development
glomerular visceral epithelial cell development
negative regulation of branch elongation involved in ureteric bud branching by BMP signaling pathway
specification of ureteric bud anterior/posterior symmetry by BMP signaling pathway
glomerular capillary formation
negative regulation of glomerular mesangial cell proliferation
mesenchymal cell proliferation involved in ureteric bud development
mesenchymal cell differentiation involved in kidney development
ureter epithelial cell differentiation
ureter smooth muscle cell differentiation
mesenchymal cell proliferation involved in ureter development
negative regulation of mesenchymal cell proliferation involved in ureter development
metanephric collecting duct development
positive regulation of kidney development
negative regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
negative regulation of glomerulus development
cellular response to thyroid hormone stimulus
positive regulation of store-operated calcium channel activity
positive regulation of cell proliferation involved in outflow tract morphogenesis
positive regulation of mesenchymal stem cell proliferation
cardiac jelly development
negative regulation of metanephric S-shaped body morphogenesis
negative regulation of metanephric comma-shaped body morphogenesis
positive regulation of DNA-dependent DNA replication
negative regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
positive regulation of endothelial cell apoptotic process
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
cytokine activity
transforming growth factor beta receptor binding
protein binding
growth factor activity
heparin binding
co-receptor binding
chemoattractant activity
protein homodimerization activity
BMP receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline