Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PDE4D
Transcript:
NM_006203.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.5 58976199-58976436 on build GRCh38
Assay ID
Hs00681647_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
phosphodiesterase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of heart rate
cAMP catabolic process
smooth muscle contraction
aging
regulation of receptor activity
regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
cAMP-mediated signaling
neutrophil chemotaxis
regulation of cAMP metabolic process
positive regulation of interferon-gamma production
positive regulation of interleukin-2 production
positive regulation of interleukin-5 production
negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
multicellular organism growth
negative regulation of heart contraction
T cell receptor signaling pathway
regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
establishment of endothelial barrier
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to epinephrine stimulus
adrenergic receptor signaling pathway
regulation of cardiac muscle cell contraction
adrenergic receptor signaling pathway involved in positive regulation of heart rate
regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
negative regulation of relaxation of cardiac muscle
3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
protein binding
drug binding
enzyme binding
cAMP binding
beta-2 adrenergic receptor binding
ion channel binding
metal ion binding
ATPase binding
scaffold protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline