Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
RELA
Transcript:
NM_001243984.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.11 65660029-65660266 on build GRCh38
Assay ID
Hs00687831_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
Rel homology transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
liver development
hair follicle development
stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
acetaldehyde metabolic process
transcription from RNA polymerase II promoter
inflammatory response
cellular defense response
aging
positive regulation of cell proliferation
organ morphogenesis
response to organic substance
response to UV-B
positive regulation of Schwann cell differentiation
cytokine-mediated signaling pathway
membrane protein intracellular domain proteolysis
positive regulation of chondrocyte differentiation
positive regulation of type I interferon production
response to muramyl dipeptide
response to progesterone
response to insulin
response to cobalamin
cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
response to muscle stretch
Fc-epsilon receptor signaling pathway
negative regulation of protein catabolic process
response to drug
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
response to amino acid
response to morphine
positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of insulin receptor signaling pathway
regulation of inflammatory response
T cell receptor signaling pathway
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
response to cAMP
defense response to virus
cellular response to hydrogen peroxide
nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
response to interleukin-1
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to nicotine
cellular response to interleukin-1
cellular response to interleukin-6
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to peptide hormone stimulus
negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling
positive regulation of miRNA metabolic process
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
DNA binding
chromatin binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
protein binding
transcription factor binding
protein kinase binding
chromatin DNA binding
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
activating transcription factor binding
phosphate ion binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
actinin binding
histone deacetylase binding
transcription regulatory region DNA binding
protein heterodimerization activity
protein N-terminus binding
NF-kappaB binding
repressing transcription factor binding
ankyrin repeat binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline