Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          EVI2B
          Transcript:
          NM_006495.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.17 31304881-31305114 on build GRCh38
          Assay transcription exon location:
          Within Exon 2
          Gene:
          NF1
          Transcript:
          NM_006495.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.17 31304881-31305114 on build GRCh38
          Assay transcription exon location:
          Within Exon 2
          Assay ID Hs00691676_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 200-400 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          osteoblast differentiation
          metanephros development
          response to hypoxia
          liver development
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          regulation of cell-matrix adhesion
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          negative regulation of protein kinase activity
          cell communication
          Ras protein signal transduction
          negative regulation of neuroblast proliferation
          brain development
          peripheral nervous system development
          heart development
          skeletal muscle tissue development
          visual learning
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of gene expression
          Schwann cell development
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          negative regulation of angiogenesis
          spinal cord development
          amygdala development
          forebrain astrocyte development
          neural tube development
          cerebral cortex development
          myelination in peripheral nervous system
          actin cytoskeleton organization
          extracellular matrix organization
          collagen fibril organization
          adrenal gland development
          negative regulation of cell migration
          regulation of synaptic transmission, GABAergic
          cellular response to heat
          negative regulation of Rac protein signal transduction
          wound healing
          negative regulation of transcription factor import into nucleus
          positive regulation of apoptotic process
          regulation of GTPase activity
          negative regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of MAPK cascade
          pigmentation
          positive regulation of neuron apoptotic process
          regulation of blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of bone resorption
          negative regulation of osteoclast differentiation
          regulation of glial cell differentiation
          positive regulation of adenylate cyclase activity
          regulation of angiogenesis
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          negative regulation of neurotransmitter secretion
          negative regulation of fibroblast proliferation
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          sympathetic nervous system development
          camera-type eye morphogenesis
          negative regulation of astrocyte differentiation
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          smooth muscle tissue development
          artery morphogenesis
          forebrain morphogenesis
          cognition
          gamma-aminobutyric acid secretion, neurotransmission
          glutamate secretion, neurotransmission
          observational learning
          regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          GTPase activator activity
          protein binding
          phosphatidylethanolamine binding
          phosphatidylcholine binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline