Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
EGFR
Transcript:
NM_005228.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.7 55191666-55191923 on build GRCh38
Assay ID
Hs00693678_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
activation of MAPKK activity
cell morphogenesis
ossification
embryonic placenta development
positive regulation of protein phosphorylation
hair follicle development
response to stress
signal transduction
cell surface receptor signaling pathway
epidermal growth factor receptor signaling pathway
activation of phospholipase C activity
salivary gland morphogenesis
learning or memory
cell proliferation
positive regulation of cell proliferation
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
single organismal cell-cell adhesion
peptidyl-tyrosine phosphorylation
cerebral cortex cell migration
positive regulation of cell growth
positive regulation of cell migration
positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G1/S transition of mitotic cell cycle
positive regulation of catenin import into nucleus
ERBB2 signaling pathway
negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
negative regulation of protein catabolic process
positive regulation of phosphorylation
activation of phospholipase A2 activity by calcium-mediated signaling
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of MAP kinase activity
positive regulation of GTPase activity
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
positive regulation of DNA repair
positive regulation of DNA replication
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
protein autophosphorylation
phosphatidylinositol phosphorylation
phosphatidylinositol-mediated signaling
positive regulation of fibroblast proliferation
digestive tract morphogenesis
positive regulation of epithelial cell proliferation
regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
regulation of nitric-oxide synthase activity
protein insertion into membrane
positive regulation of protein kinase B signaling
morphogenesis of an epithelial fold
eyelid development in camera-type eye
response to UV-A
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to amino acid stimulus
cellular response to epidermal growth factor stimulus
cellular response to estradiol stimulus
positive regulation of production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
regulation of cell motility
chromatin binding
double-stranded DNA binding
MAP kinase kinase kinase activity
protein tyrosine kinase activity
transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
receptor signaling protein tyrosine kinase activity
transmembrane signaling receptor activity
epidermal growth factor-activated receptor activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein binding
ATP binding
enzyme binding
protein phosphatase binding
nitric-oxide synthase regulator activity
ubiquitin protein ligase binding
identical protein binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
protein heterodimerization activity
actin filament binding
cadherin binding involved in cell-cell adhesion
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline