Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
DDIT3
Transcript:
ENST00000547303.0
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.12 57517268-57517505 on build GRCh38
Assay ID
Hs00719031_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
blood vessel maturation
response to amphetamine
regulation of transcription, DNA-templated
cellular response to DNA damage stimulus
ER overload response
response to unfolded protein
cell cycle arrest
aging
response to nutrient
Wnt signaling pathway
positive regulation of interleukin-8 production
negative regulation of CREB transcription factor activity
response to endoplasmic reticulum stress
PERK-mediated unfolded protein response
ATF6-mediated unfolded protein response
response to drug
response to hydrogen peroxide
response to starvation
mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of neuron apoptotic process
regulation of DNA-templated transcription in response to stress
regulation of transcription involved in anterior/posterior axis specification
cell redox homeostasis
negative regulation of fat cell differentiation
negative regulation of myoblast differentiation
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
embryonic organ development
release of sequestered calcium ion into cytosol
negative regulation of protein kinase B signaling
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
negative regulation of RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to endoplasmic reticulum stress
negative regulation of determination of dorsal identity
transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription corepressor activity
protein binding
transcription factor binding
cAMP response element binding protein binding
protein homodimerization activity
leucine zipper domain binding
transcription regulatory region DNA binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline