Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PRKD2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Prkd2
          Gene Name:
          protein kinase D2
          Gene Aliases:
          AI325941, PKD2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 16842902 - 16870461 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1881
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 100095

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Prkd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001252458.1 NP_001239387.1 6 1071
          NM_178900.4 NP_849231.1 5 1356
          GenBank mRNA AK037030.1 - 5 1357
          AK041207.1 - 4 576
          AK154029.1 - 5 1205
          AK170236.1 - 6 1044
          AK170761.1 - 6 1035
          BC095949.1 - 6 1021 4950957
          BC096444.1 - 6 1039 4216827

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001013895, XM_008758905, FQ218070, BC083592.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          immune system process
          protein phosphorylation
          cell adhesion
          cell death
          positive regulation of endothelial cell migration
          phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-8 production
          positive regulation of CREB transcription factor activity
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          intracellular signal transduction
          cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus
          positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of cell adhesion
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          protein kinase D signaling
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          positive regulation of histone deacetylase activity
          positive regulation of intracellular signal transduction
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell chemotaxis
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein kinase C activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bnpf6:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0