Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PTPRS SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PTPRS
Gene Name:
protein tyrosine phosphatase, receptor type S
Gene Aliases:
PTPSIGMA, R-PTP-S, R-PTP-sigma
Chromosome Location:
Chr.19: 5205503 - 5340803 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.744928
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
104643
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
FAM | 20 nmol
100 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
FAM | 20 nmol
100 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
FAM | 20 nmol
100 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PTPRS
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002850.3
NP_002841.3
30
4793
NM_130853.2
NP_570923.2
21
3452
NM_130854.2
NP_570924.2
25
4679
NM_130855.2
NP_570925.2
22
3464
XM_005259600.2
XP_005259657.1
27
4722
XM_005259606.2
XP_005259663.1
25
4647
XM_005259607.2
XP_005259664.1
24
4635
XM_005259609.1
XP_005259666.1
21
3419
XM_005259610.1
XP_005259667.1
20
3407
XM_011528157.2
XP_011526459.1
21
3338
XM_011528158.2
XP_011526460.1
15
2201
XM_017027065.1
XP_016882554.1
28
4734
XM_017027066.1
XP_016882555.1
28
4752
XM_017027067.1
XP_016882556.1
28
4650
XM_017027068.1
XP_016882557.1
27
4722
XM_017027069.1
XP_016882558.1
27
4707
XM_017027070.1
XP_016882559.1
27
4686
XM_017027071.1
XP_016882560.1
26
4674
XM_017027072.1
XP_016882561.1
25
4647
XM_017027073.1
XP_016882562.1
22
3937
XM_017027074.1
XP_016882563.1
23
3479
XM_017027075.1
XP_016882564.1
22
3467
XM_017027076.1
XP_016882565.1
22
3431
GenBank mRNA
AB209333.1
-
22
3500
BC104812.1
-
20
3292
8143815
BC143286.1
-
20
3259
BC143287.1
-
20
3292
9051790
BC148297.2
-
5
514
S78080.1
-
1
53
U35234.1
-
29
4667
U40317.1
-
24
4470
U41725.1
-
20
3243
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
protein phosphatase
protein modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cell adhesion
chemical synaptic transmission
spinal cord development
cerebellum development
hippocampus development
cerebral cortex development
corpus callosum development
peptidyl-tyrosine dephosphorylation
establishment of endothelial intestinal barrier
transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jct7h:80/100.66.72.173:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0