Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IL1R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          IL1R1
          Gene Name:
          interleukin 1 receptor type 1
          Gene Aliases:
          CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80
          Chromosome Location:
          Chr.2: 102069638 - 102179874 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.701982
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106304
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: IL1R1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000877.3 NP_000868.1 5 751
          NM_001288706.1 NP_001275635.1 5 664
          NM_001320978.1 NP_001307907.1 5 664
          NM_001320980.1 NP_001307909.1 5 805
          NM_001320981.1 NP_001307910.1 5 646
          NM_001320982.1 NP_001307911.1 5 588
          NM_001320983.1 NP_001307912.1 3 439
          NM_001320985.1 NP_001307914.1 4 506
          NM_001320986.1 NP_001307915.1 5 805
          XM_005263930.4 XP_005263987.1 5 613
          XM_005263934.4 XP_005263991.1 6 718
          XM_011511115.2 XP_011509417.1 6 710
          XM_011511116.1 XP_011509418.1 5 688
          XM_011511117.1 XP_011509419.1 5 683
          XM_011511118.2 XP_011509420.1 5 614
          XM_017003989.1 XP_016859478.1 5 811
          GenBank mRNA AK314433.1 - 5 664
          BC067506.1 - 4 485 7002107
          BC067507.1 - 4 487 7002109
          BC067508.1 - 4 487 7002111
          BC075062.2 - 4 467 30915370
          BC075063.2 - 4 467 30915586
          CD013913.1 - 4 498
          CD014140.1 - 3 431
          M27492.1 - 4 505
          X16896.1 - 5 731

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00168392_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          response to radiation
          heat acclimation
          ovulation
          regulation of inflammatory response
          interleukin-1-mediated signaling pathway
          response to interleukin-1
          response to epidermal growth factor
          cellular response to glucose stimulus
          response to transforming growth factor beta
          response to nitric oxide
          protease binding
          signal transducer activity
          transmembrane signaling receptor activity
          interleukin-1 receptor activity
          interleukin-1, Type I, activating receptor activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          ionotropic glutamate receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-nq57x:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0