Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ISG20 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ISG20
          Gene Name:
          interferon stimulated exonuclease gene 20
          Gene Aliases:
          CD25, HEM45
          Chromosome Location:
          Chr.15: 88635614 - 88656344 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.459265
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 144974

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ISG20
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001303233.1 NP_001290162.1 4 569
          NM_001303234.1 NP_001290163.1 5 695
          NM_001303235.1 NP_001290164.1 3 2192
          NM_001303236.1 NP_001290165.1 4 2816
          NM_001303237.1 NP_001290166.1 4 779
          NM_002201.5 NP_002192.2 4 839
          NR_130134.1 3 317
          XM_005254899.2 XP_005254956.1 4 2102
          XM_006720488.3 XP_006720551.1 6 880
          XM_011521521.2 XP_011519823.1 3 1262
          XM_017022147.1 XP_016877636.1 4 3903
          XM_017022148.1 XP_016877637.1 5 658
          GenBank mRNA AB209639.1 - 2 5451
          AK122793.1 - 3 2156
          AK307769.1 - 4 637
          BC007922.2 - 4 774 4309120
          BC016341.1 - 4 2517
          BI838264.1 - 5 648
          BM691295.1 - 4 577
          BT006952.1 - 3 481
          BX339191.2 - 4 777
          CN265233.1 - 4 569
          CR456942.1 - 3 481
          U88964.1 - 3 518
          X89773.2 - 3 496

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          exoribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA catabolic process, exonucleolytic
          rRNA processing
          RNA catabolic process
          cell proliferation
          response to virus
          negative regulation of viral genome replication
          defense response to virus
          type I interferon signaling pathway
          RNA phosphodiester bond hydrolysis, exonucleolytic
          3'-5'-exoribonuclease activity
          exonuclease activity
          single-stranded DNA 3'-5' exodeoxyribonuclease activity
          exoribonuclease II activity
          U1 snRNA binding
          U2 snRNA binding
          U3 snoRNA binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hdb68:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0