Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AXIN1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Axin1
          Gene Name:
          axin 1
          Gene Aliases:
          AI316800, Axin, Fu, Kb, Ki, fused, kinky, knobbly
          Chromosome Location:
          Chr.17: 26130972 - 26195811 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.23684
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 221284

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Axin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159598.1 NP_001153070.1 6 2069
          NM_009733.2 NP_033863.2 6 2069
          GenBank mRNA AF009011.1 - 6 2021
          BC011544.1 - 6 1788
          BC055491.1 - 2 456
          BC113171.1 - 6 1801 40061055
          BG803725.1 - 1 100

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          in utero embryonic development
          optic placode formation
          regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          nucleocytoplasmic transport
          apoptotic process
          signal transduction
          activation of JUN kinase activity
          multicellular organism development
          determination of left/right symmetry
          sensory perception of sound
          adult walking behavior
          cell death
          dorsal/ventral axis specification
          dorsal/ventral pattern formation
          Wnt signaling pathway
          hemoglobin metabolic process
          forebrain anterior/posterior pattern specification
          Wnt-activated signaling pathway involved in forebrain neuron fate commitment
          cell differentiation
          protein catabolic process
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          olfactory placode formation
          cytoplasmic microtubule organization
          positive regulation of protein ubiquitination
          activation of protein kinase activity
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          erythrocyte homeostasis
          negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          regulation of catenin import into nucleus
          post-anal tail morphogenesis
          termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of GTPase activity
          cellular protein complex assembly
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of JNK cascade
          embryonic eye morphogenesis
          axial mesoderm development
          axial mesoderm formation
          neurological system process
          negative regulation of protein metabolic process
          protein homooligomerization
          positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          muscle cell development
          canonical Wnt signaling pathway
          embryonic skeletal joint morphogenesis
          canonical Wnt signaling pathway involved in neural plate anterior/posterior pattern formation
          cellular response to organic cyclic compound
          genetic imprinting
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          p53 binding
          signal transducer activity
          GTPase activator activity
          receptor binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          protein C-terminus binding
          enzyme binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          receptor signaling complex scaffold activity
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex scaffold
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          protein self-association
          SMAD binding
          armadillo repeat domain binding
          I-SMAD binding
          R-SMAD binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qwrcb:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0