Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other BMP10 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Bmp10
Gene Name:
bone morphogenetic protein 10
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.4: 119224906 - 119230534 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
Rn.118010
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
282343
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Bmp10
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001031824.1
NP_001026994.1
2
1085
GenBank mRNA
AB158417.1
-
2
1085
AB158418.1
-
2
1085
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cell adhesion
heart development
adult heart development
negative regulation of endothelial cell migration
positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
negative regulation of cardiac muscle hypertrophy
positive regulation of gene expression
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
negative regulation of cell growth
negative regulation of cell migration
BMP signaling pathway
activin receptor signaling pathway
regulation of apoptotic process
regulation of MAPK cascade
sarcomere organization
positive regulation of transcription, DNA-templated
atrial cardiac muscle tissue morphogenesis
ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
ventricular cardiac muscle cell development
regulation of cardiac muscle contraction
cardiac muscle cell proliferation
positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
positive regulation of sarcomere organization
heart trabecula formation
pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
SMAD protein signal transduction
regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress
positive regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
molecular_function
cytokine activity
transforming growth factor beta receptor binding
hormone activity
growth factor activity
telethonin binding
receptor serine/threonine kinase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0