Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other BRAF SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Braf
Gene Name:
Braf transforming gene
Gene Aliases:
9930012E13Rik, AA120551, AA387315, AA473386, B-raf, Braf-2, Braf2, C230098H17, C87398, D6Ertd631e
Chromosome Location:
Chr.6: 39603231 - 39725656 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.245513
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
500908
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Braf
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_139294.5
NP_647455.3
7
899
GenBank mRNA
AJ276307.1
-
5
583
AK140431.1
-
7
900
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
activation of MAPKK activity
myeloid progenitor cell differentiation
protein phosphorylation
signal transduction
visual learning
positive regulation of gene expression
negative regulation of fibroblast migration
glucose transport
phosphorylation
cell differentiation
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
somatic stem cell population maintenance
intracellular signal transduction
cellular response to drug
regulation of cell proliferation
negative regulation of apoptotic process
CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
positive T cell selection
response to peptide hormone
negative regulation of neuron apoptotic process
alpha-beta T cell differentiation
regulation of axon regeneration
positive regulation of axon regeneration
positive regulation of axonogenesis
protein heterooligomerization
positive regulation of stress fiber assembly
response to cAMP
long-term synaptic potentiation
head morphogenesis
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to calcium ion
establishment of protein localization to membrane
positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
negative regulation of synaptic vesicle exocytosis
negative regulation of endothelial cell apoptotic process
nucleotide binding
protein kinase activity
protein serine/threonine kinase activity
MAP kinase kinase kinase activity
receptor signaling protein activity
calcium ion binding
protein binding
ATP binding
kinase activity
transferase activity
transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
mitogen-activated protein kinase kinase binding
identical protein binding
metal ion binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qvstf:80/100.66.73.196:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0