Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SLC9A3R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc9a3r1
          Gene Name:
          solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 regulator 1
          Gene Aliases:
          EBP-50, NHE-RF, NHERF-1, NHERF1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 115163312 - 115181183 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.27842
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 70714

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Slc9a3r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012030.2 NP_036160.1 1 295
          GenBank mRNA AK085210.1 - 1 296
          AK153558.1 - 1 295
          AK168894.1 - 1 296
          BB660628.1 - 1 296
          BC038656.1 - 1 167
          BC085141.1 - 1 280 6413140

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          renal sodium ion transport
          adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway
          sensory perception of sound
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of sodium ion transport
          negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          Wnt signaling pathway
          cAMP-mediated signaling
          microvillus assembly
          actin cytoskeleton organization
          negative regulation of cell migration
          cellular phosphate ion homeostasis
          negative regulation of sodium:proton antiporter activity
          bile acid secretion
          cellular protein localization
          glutathione transport
          regulation of excretion
          regulation of protein kinase activity
          negative regulation of protein kinase B signaling
          auditory receptor cell stereocilium organization
          phospholipase C-activating dopamine receptor signaling pathway
          renal absorption
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          renal phosphate ion absorption
          negative regulation of cell motility
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          receptor binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          chloride channel regulator activity
          phosphatase binding
          protein domain specific binding
          PDZ domain binding
          beta-2 adrenergic receptor binding
          protein complex binding
          protein complex scaffold
          protein self-association
          dopamine receptor binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0