Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ANKRD19P SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ANKRD19P EEF1D
          Gene Name:
          ankyrin repeat domain 19, pseudogene
          eukaryotic translation elongation factor 1 delta
          Gene Aliases:
          ANKRD19, bA526D8.2
          EF-1D, EF1D, FP1047
          Chromosome Location:
          Chr.9: 92809611 - 92838457 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 143579697 - 143597675 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.643597
          Hs.333388
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID n271004

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ANKRD19P
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_026868.1 9 1313
          GenBank mRNA AK093497.1 - 7 905
          BC028712.1 - 9 1277
          BC038951.1 - 8 1087 5733799
          Gene Symbol: EEF1D
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA BC046445.1 - 1 1741
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA HY251851.1 - 2 219 Chr. 8 - 143579728 - 143580705 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL041075.1 - 2 221 Chr. 9 - 92829114 - 92837198 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY374423.1 - 2 221 Chr. 8 - 143579728 - 143580700 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY325640.1 - 2 219 Chr. 8 - 143579728 - 143580648 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY262095.1 - 2 220 Chr. 8 - 143579728 - 143580668 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY340883.1 - 2 217 Chr. 8 - 143579728 - 143580617 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY327126.1 - 2 218 Chr. 8 - 143579728 - 143580611 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY310037.1 - 2 220 Chr. 8 - 143579727 - 143580651 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY279031.1 - 2 219 Chr. 8 - 143579728 - 143580604 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY355872.1 - 2 221 Chr. 8 - 143579728 - 143580659 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY290035.1 - 2 221 Chr. 8 - 143579728 - 143580634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY292533.1 - 2 218 Chr. 8 - 143579728 - 143580642 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY263668.1 - 2 220 Chr. 8 - 143579728 - 143580664 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0