Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other OTUD6B-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          OTUD6B-AS1
          Gene Name:
          OTUD6B antisense RNA 1 (head to head)
          Gene Aliases:
          GS1-251I9.4
          Chromosome Location:
          Chr.8: 91059906 - 91070189 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.153412
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n281493

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: OTUD6B-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_110438.1 2 440
          NR_110439.1 2 440
          GenBank mRNA BC030623.1 - 2 445
          BC105990.1 - 2 347
          BM715864.1 - 2 374
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA024402.1 - 2 341 Chr. 8 - 91069419 - 91070090 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA260430.1 - 2 331 Chr. 8 - 91069405 - 91070080 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG704702.1 - 2 451 Chr. 8 - 91069444 - 91070189 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AB371438.1 - 2 304 Chr. 8 - 91069128 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF240725.1 - 295 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG528387.1 - 2 373 Chr. 8 - 91063481 - 91070115 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF245340.1 - 291 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF667646.1 - 290 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA165632.1 - 2 259 Chr. 8 - 91069331 - 91070008 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM503514.1 - 2 223 Chr. 8 - 91069438 - 91069972 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI601380.1 - 2 295 Chr. 8 - 91069206 - 91070043 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA829556.1 - 2 335 Chr. 8 - 91069256 - 91070082 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB118521.1 - 2 328 Chr. 8 - 91069352 - 91070077 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF247188.1 - 2 294 Chr. 8 - 91069223 - 91070041 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB103066.1 - 2 289 Chr. 8 - 91069387 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG699467.1 - 338 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA HY010814.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069403 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY171161.1 - 2 305 Chr. 8 - 91069448 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU569421.1 - 2 368 Chr. 8 - 91069256 - 91070115 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA303246.1 - 2 342 Chr. 8 - 91069394 - 91070091 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE565905.1 - 282 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA812941.1 - 2 290 Chr. 8 - 91063280 - 91070038 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF669699.1 - 2 296 Chr. 8 - 91069247 - 91070045 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB477823.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069444 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA039495.1 - 2 281 Chr. 8 - 91069352 - 91070030 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ632676.1 - 2 355 Chr. 8 - 91069351 - 91070102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU172165.1 - 2 330 Chr. 8 - 91069195 - 91070079 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV725083.1 - 2 398 Chr. 8 - 91063522 - 91070021 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DT220355.1 - 2 365 Chr. 8 - 91069397 - 91070113 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF030843.1 - 2 345 Chr. 8 - 91069301 - 91070095 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA447987.1 - 2 356 Chr. 8 - 91069436 - 91070105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB120194.1 - 2 276 Chr. 8 - 91069387 - 91070025 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY165370.1 - 2 351 Chr. 8 - 91069473 - 91070100 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ631803.1 - 2 285 Chr. 8 - 91069284 - 91070034 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM546159.1 - 2 290 Chr. 8 - 91068805 - 91070030 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM509004.1 - 2 345 Chr. 8 - 91069400 - 91070087 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB265743.1 - 2 281 Chr. 8 - 91069342 - 91070030 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB132486.1 - 2 271 Chr. 8 - 91069365 - 91070020 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY799587.2 - 2 304 Chr. 8 - 91069407 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP873123.1 - 2 315 Chr. 8 - 91069374 - 91070064 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB487816.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069520 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF217211.1 - 2 293 Chr. 8 - 91069292 - 91070041 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL532758.3 - 2 291 Chr. 8 - 91068856 - 91070040 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB106765.1 - 2 299 Chr. 8 - 91069356 - 91070048 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD696748.1 - 2 370 Chr. 8 - 91069539 - 91070097 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA094126.1 - 2 274 Chr. 8 - 91063521 - 91070023 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB481667.1 - 2 273 Chr. 8 - 91069434 - 91070022 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB452795.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069451 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA057559.1 - 2 270 Chr. 8 - 91069513 - 91070019 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF577021.1 - 289 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA033391.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069358 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY171260.1 - 2 364 Chr. 8 - 91069517 - 91070111 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB454695.1 - 2 257 Chr. 8 - 91069429 - 91070006 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU853047.1 - 2 284 Chr. 8 - 91069221 - 91070033 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU570220.1 - 2 307 Chr. 8 - 91069349 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI824111.1 - 2 313 Chr. 8 - 91063397 - 91070059 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB173611.1 - 2 239 Chr. 8 - 91069309 - 91069988 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB177477.1 - 2 356 Chr. 8 - 91069519 - 91070102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE972763.1 - 2 316 Chr. 8 - 91069198 - 91070060 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY146757.1 - 2 305 Chr. 8 - 91069465 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX502356.1 - 2 291 Chr. 8 - 91069429 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA157027.1 - 2 334 Chr. 8 - 91069418 - 91070080 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP871993.1 - 2 366 Chr. 8 - 91069426 - 91070115 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA255024.1 - 2 363 Chr. 8 - 91069456 - 91070111 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU569666.1 - 2 294 Chr. 8 - 91063510 - 91070043 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV751156.1 - 2 261 Chr. 8 - 91069424 - 91070010 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU188109.1 - 2 307 Chr. 8 - 91069151 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA159897.1 - 2 365 Chr. 8 - 91069428 - 91070114 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU952250.1 - 2 280 Chr. 8 - 91069263 - 91070026 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI599069.1 - 2 295 Chr. 8 - 91069231 - 91070043 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU955253.1 - 307 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA449032.1 - 2 304 Chr. 8 - 91069397 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BJ997080.1 - 2 366 Chr. 8 - 91069568 - 91070115 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD107059.1 - 2 311 Chr. 8 - 91069053 - 91070040 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB447119.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069513 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM352418.1 - 2 363 Chr. 8 - 91069420 - 91070102 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU160824.1 - 2 307 Chr. 8 - 91069175 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA156972.1 - 2 270 Chr. 8 - 91069334 - 91070019 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA130457.1 - 2 251 Chr. 8 - 91069334 - 91069999 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU159364.1 - 2 271 Chr. 8 - 91069016 - 91070020 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM905024.1 - 315 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DB472212.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069433 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB482984.1 - 2 301 Chr. 8 - 91069443 - 91070050 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T35512.1 - 2 269 Chr. 8 - 91069528 - 91070018 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA833715.1 - 2 389 Chr. 8 - 91069357 - 91070105 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR762734.1 - 2 280 Chr. 8 - 91069078 - 91070029 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI831785.1 - 62 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BG290609.1 - 2 270 Chr. 8 - 91069094 - 91070019 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF574970.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069240 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA840239.1 - 2 290 Chr. 8 - 91069385 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY174754.1 - 2 291 Chr. 8 - 91069434 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI759621.1 - 2 239 Chr. 8 - 91069173 - 91069988 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ230179.1 - 2 342 Chr. 8 - 91069165 - 91070091 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX957028.1 - 2 292 Chr. 8 - 91069303 - 91070035 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA121039.1 - 2 306 Chr. 8 - 91063571 - 91070054 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI545472.1 - 2 295 Chr. 8 - 91069257 - 91070043 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF541012.1 - 2 349 Chr. 8 - 91069327 - 91070097 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG778864.1 - 2 305 Chr. 8 - 91069247 - 91070053 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA317375.1 - 2 363 Chr. 8 - 91063596 - 91070112 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN387718.1 - 2 289 Chr. 8 - 91069177 - 91070038 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA272628.1 - 2 301 Chr. 8 - 91069375 - 91070050 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB052237.1 - 2 290 Chr. 8 - 91063691 - 91070032 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG502674.1 - 2 308 Chr. 8 - 91069213 - 91070056 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI912732.1 - 2 283 Chr. 8 - 91069140 - 91070033 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV718180.1 - 2 398 Chr. 8 - 91069333 - 91070147 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY047845.1 - 2 290 Chr. 8 - 91063649 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF207734.1 - 2 291 Chr. 8 - 91069214 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB465278.1 - 2 257 Chr. 8 - 91069461 - 91070006 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB469881.1 - 2 289 Chr. 8 - 91069490 - 91070039 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE738150.1 - 268 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CB107298.1 - 2 251 Chr. 8 - 91063695 - 91070000 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM792763.1 - 1 91 Chr. 8 - 91063519 - 91069732 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL601160.1 - 2 288 Chr. 8 - 91069502 - 91070036 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB482656.1 - 2 332 Chr. 8 - 91063641 - 91070080 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-svdw7:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0