Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SFTPA2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SFTPA2
          Gene Name:
          surfactant protein A2
          Gene Aliases:
          COLEC5, PSAP, PSP-A, PSPA, SFTP1, SFTPA2B, SP-2A, SP-A, SPA2, SPAII
          Chromosome Location:
          Chr.10: 79555852 - 79560461 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.523084
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s12753

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 392.00
          Your Price
          Online offer: 380.65
          380.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SFTPA2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001098668.3 NP_001092138.1 5 492
          NM_001320813.1 NP_001307742.1 5 495
          NM_001320814.1 NP_001307743.1 4 561
          XM_005270128.3 XP_005270185.1 5 473
          XM_005270132.3 XP_005270189.1 4 460
          XM_011540124.1 XP_011538426.1 5 588
          XM_011540125.1 XP_011538427.1 5 531
          XM_017016608.1 XP_016872097.1 4 384
          GenBank mRNA AK225599.1 - 5 438
          AK298041.1 - 5 345
          AK298074.1 - 4 164
          AK298114.1 - 5 291
          AK313179.1 - 5 441
          AK316192.1 - 5 371
          BC111571.1 - 5 417 40069329
          BC139727.1 - 3 364 40024708
          BC157866.1 - 5 431 9057085
          BC157890.1 - 5 431 8862711
          DC358710.1 - 4 225
          HQ021421.1 - 5 441
          HQ021422.2 - 5 441
          HQ021423.2 - 5 441
          HQ021424.1 - 5 441
          HQ021425.2 - 5 441
          HQ021426.1 - 5 438
          HQ021427.1 - 5 438
          HQ021428.2 - 5 438
          HQ021429.2 - 5 438
          HQ021430.1 - 5 438
          HQ021431.2 - 5 438
          HQ021432.1 - 5 441
          K03475.1 - 5 429

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          surfactant

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          respiratory gaseous exchange
          cellular protein metabolic process
          carbohydrate binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0