Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IL1R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          IL1R1
          Gene Name:
          interleukin 1 receptor type 1
          Gene Aliases:
          CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80
          Chromosome Location:
          Chr.2: 102069638 - 102179874 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.701982
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s535283

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 392.00
          Your Price
          Online offer: 380.65
          380.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: IL1R1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000877.3 NP_000868.1 4 612
          NM_001288706.1 NP_001275635.1 4 525
          NM_001320978.1 NP_001307907.1 4 525
          NM_001320980.1 NP_001307909.1 4 666
          NM_001320981.1 NP_001307910.1 4 507
          NM_001320982.1 NP_001307911.1 4 449
          NM_001320983.1 NP_001307912.1 2 300
          NM_001320984.1 NP_001307913.1 3 367
          NM_001320985.1 NP_001307914.1 3 367
          NM_001320986.1 NP_001307915.1 4 666
          XM_005263930.4 XP_005263987.1 4 474
          XM_005263934.4 XP_005263991.1 5 579
          XM_011511115.2 XP_011509417.1 5 571
          XM_011511116.1 XP_011509418.1 4 549
          XM_011511117.1 XP_011509419.1 4 544
          XM_011511118.2 XP_011509420.1 4 475
          XM_017003989.1 XP_016859478.1 4 672
          GenBank mRNA AK314433.1 - 4 525
          BC067506.1 - 3 346 7002107
          BC067507.1 - 3 348 7002109
          BC067508.1 - 3 348 7002111
          BC075062.2 - 3 328 30915370
          BC075063.2 - 3 328 30915586
          BX472731.1 - 4 517
          CD013912.1 - 3 359
          CD013913.1 - 3 359
          CD014140.1 - 2 292
          DA333942.1 - 4 517
          DA861783.1 - 4 525
          M27492.1 - 3 366
          X16896.1 - 4 592

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          response to radiation
          heat acclimation
          ovulation
          regulation of inflammatory response
          interleukin-1-mediated signaling pathway
          response to interleukin-1
          response to epidermal growth factor
          cellular response to glucose stimulus
          response to transforming growth factor beta
          response to nitric oxide
          protease binding
          signal transducer activity
          transmembrane signaling receptor activity
          interleukin-1 receptor activity
          interleukin-1, Type I, activating receptor activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          ionotropic glutamate receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0