Interpretación de los resultados de la prueba
La comprensión de la cinética de la procalcitonina permite a los médicos recibir información puntual
Cuando se utilizan ensayos de procalcitonina (PCT) para respaldar las decisiones clínicas, la velocidad y la exactitud cuentan. Ahí es donde entra en juego la cinética de la PCT: un factor que hace que la PCT sea única en comparación con otros marcadores inflamatorios convencionales. A diferencia de otras pruebas, la PCT proporciona información puntual específica de la infección bacteriana sistémica en relación con su presencia, curso y gravedad.1 Por ejemplo, después de un ataque bacteriano, la citoquina IL-6 aumenta y desciende demasiado rápido, mientras que los niveles de proteína C reactiva (PCR) aumentan mucho más tarde y disminuyen mucho más lentamente que la resolución real del episodio. Por otra parte, la PCT está sujeta a estimulación por otras causas de inflamación en menor grado que otros biomarcadores.2
Las pruebas de PCT seriadas proporcionan información valiosa sobre la respuesta del paciente al tratamiento y al riesgo de desenlace adverso.3
Niveles de PCT en el curso de una infección
Sujetos sanos/pacientes no infectados: <0,1 µg/l4
Los pacientes con una PCT >2,0 µg/l presentan un alto riesgo de progresión a sepsis o choque séptico.5-7
En presencia de una infección bacteriana, los niveles de PCT empezarán a aumentar en las primeras 3 a 6 horas después de la aparición de la infección. Los niveles seguirán aumentando rápidamente, alcanzando un pico transcurridas de 12 a 24 horas. La vida media de la PCT es de aproximadamente 24 horas.5
Seguimiento de la cinética de la PCT
La PCT tiene implicaciones pronósticas, con niveles más altos en relación con la gravedad de la infección y niveles rápidamente decrecientes después del tratamiento, lo que indica un pronóstico positivo.3
La evaluación de la tendencia de la PCT a lo largo del tiempo ofrece otra visión clave: los pacientes cuyos niveles de PCT no disminuyen en el tratamiento pueden estar padeciendo fracasos terapéuticos y presentan un mayor riesgo de mortalidad.6
En concreto, se demostró que los niveles de PCT que disminuyen menos del 80 % con respecto al valor de referencia en un plazo de cuatro días están asociados a una mayor tasa de mortalidad a los 28 días por cualquier causa, especialmente cuando la medición de referencia de la PCT es >2,0 µg/l.
Variaciones diarias de los niveles de PCT durante la estancia en UCI en pacientes ingresados con sepsis y choque séptico que sobrevivieron o no lo hicieron.6
La exclusiva cinética de la PCT indica de manera sólida el riesgo de mortalidad a lo largo del tiempo3
La exclusiva cinética de la PCT indica de manera sólida la respuesta de los pacientes a la terapia antibiótica.3
Decisiones sobre antibióticos y cinética de la PCT
La cinética de la PCT también se traduce en una mayor información en la toma de decisiones sobre la terapia antibiótica. Dado que los niveles de sangre de la PCT se elevan entre 3 y 6 horas después de la infección bacteriana, los niveles reflejan la respuesta del anfitrión y la gravedad de la infección. Una vez que se controla la infección y el paciente responde adecuadamente a los antibióticos, los niveles de PCT disminuyen en un 50 % al día.8
En los pacientes con IVRI, cuando los niveles de PCT han disminuido a <0,25 µg/l, o ≥80 % por debajo del valor máximo, parece aceptable y seguro detener la terapia antibiótica, suponiendo que los pacientes también muestren una respuesta clínica favorable.9,10
Asimismo, en pacientes con sospecha o confirmación de sepsis, cuando los niveles de PCT han disminuido a <0,5 µg/l, o >80 % por debajo del valor máximo, la suspensión de la terapia con antibióticos parece ser segura y aceptable, suponiendo que los pacientes también muestren una respuesta clínica favorable.9,10
Es importante señalar que si los niveles de PCT no disminuyen en más del 80 % en el día 4 de la enfermedad de un paciente, se debe considerar un fracaso terapéutico y se recomienda la reevaluación del paciente.11 El uso de PCT para decidir cuándo detener los antibióticos ha demostrado reducir el uso total de antibióticos y la duración de la terapia antibiótica.12
PCT en la práctica actual
Si bien se han utilizado otros biomarcadores para definir el uso de antibióticos, mejorar los resultados clínicos y reducir los costes, su impacto ha sido limitado. En cambio, la inclusión de la PCT en la optimización del uso de antimicrobianos ha supuesto un punto de inflexión. No basta con comprender la cinética de la PCT, necesita ver por sí mismo lo que puede hacer la PCT con la administración de antibióticos, sus pacientes y el resultado final.
Descubra cómo la monitorización de la PCT puede ofrecer información para la evaluación de los pacientes y la toma de decisiones terapéuticas:
La terapia antibiótica debe considerarse independientemente del resultado de la PCT si el paciente muestra una de las siguientes condiciones:13
  • Clínicamente inestable
  • En alto riesgo de desenlace adverso
  • Fuerte evidencia de patógeno bacteriano
  • El contexto clínico indica que la terapia con antibióticos está garantizada
Si se interrumpen los antibióticos, reevalúe al paciente si los síntomas persisten o empeoran y repita la medición de la PCT en un plazo de 6 a 24 horas. Para evaluar el éxito del tratamiento y apoyar la decisión de interrumpir la terapia antibiótica, las pruebas de seguimiento se deben realizar una vez cada 1 a 2 días, según el criterio del médico tras considerar la evolución y el progreso del paciente.13 Tenga en cuenta que los niveles de PCT pueden no estar elevados en pacientes infectados por determinados patógenos atípicos, como Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae.14
¿Está interesado en implantar pruebas de PCT en su hospital?
Descubra las mejores guías de actuación y estrategias para incorporar las pruebas de PCT en todo el hospital
Learn more about implementing optimized procalcitonin testing in your hospital. 
Referencias
  1. Karzai W, Oberhoffer M, Meier-Hellmann A, Reinhart K. Procalcitonin—a new indicator of the systemic response to severe infections. Infection. 1 de noviembre de 1997;25(6):329-34.
  2. Meisner M. Pathobiochemistry and clinical use of procalcitonin. Clin Chim Acta. 1 de septiembre de 2002;323(1-2):17-29.
  3. Schuetz P, Birkhahn R, Sherwin R, Jones AE, Singer A, Kline JA, et al. Serial procalcitonin predicts mortality in severe sepsis patients: Results from the multicenter procalcitonin MOnitoring SEpsis (MOSES) study. Crit Care Med. Mayo de 2017;45(5):781.
  4. Wiedermann FJ, Kaneider N, Egger P, Tiefenthaler W, Wiedermann CJ, Lindner KH, et al. Migration of human monocytes in response to procalcitonin. Crit Care Med. 1 de mayo de 2002;30(5):1112-7.
  5. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and clinical diagnosis. Dresde (Alemania): UNI-MED-Verlag; 2010.
  6. Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, Pittet D, Ricou B, Grau GE, et al. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am J Respir Crit Care Med. 1 de agosto de 2001;164(3):396-402.
  7. Müller B, Becker KL, Schächinger H, Rickenbacher PR, Huber PR, Zimmerli W, et al. Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit. Crit Care Med. 1 de abril de 2000;28(4):977-83.
  8. Meisner M. Procalcitonin: Experience with a new diagnostic tool for bacterial infection and systemic inflammation. J Lab Med. 1999;23:263-72.
  9. Bouadma L, Luyt CE, Tubach F, Cracco C, Alvarez A, Schwebel C, et al. Use of procalcitonin to reduce patients' exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): A multicentre randomised controlled trial. Lancet Infect Dis. 6 de febrero de 2010;375(9713):463-74.
  10. Schuetz P, Christ-Crain M, Thomann R, Falconnier C, Wolbers M, Widmer I, et al. Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA. 9 de septiembre de 2009;302(10):1059-66.
  11. Schuetz P, Chiappa V, Briel M, Greenwald JL. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med. 8 de agosto de 2011;171(15):1322-31.
  12. de Jong E, van Oers J, Beishuizen A, Vos P, Vermeijden W, Haas L, et al. Efficacy and safety of procalcitonin guidance in reducing the duration of antibiotic treatment in critically ill patients: A randomised, controlled, open-label trial. Lancet Infect Dis. 1 de julio de 2016;16(7):819-27.
  13. Schuetz P, Raad I, Amin DN. Using procalcitonin-guided algorithms to improve antimicrobial therapy in ICU patients with respiratory infections and sepsis. Curr Opin Crit Care. Octubre de 2013;19(5):453-60. doi: 10.1097/MCC.0b013e328363bd38. PMID: 23817026.
  14. Krüger S, Welte T. Biomarkers in community-acquired pneumonia. Expert Rev Respir Med. 1 de abril de 2012;6(2):203-14.