    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-12 p80 Proteins
          Gibco
          Mouse IL-12 p80 Recombinant Protein, PeproTech®
          1 Reference
          View all (2) IL-12 p80 proteins
          Tech Support
          Cite Mouse IL-12 p80 Recombinant Protein, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          210-12P80H-100
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Expression System
          HEK293 cells
          Amino acid sequence
          p40 subunit: MWELEKDVYV VEVDWTPDAP GETVNLTCDT PEEDDITWTS DQRHGVIGSG KTLTITVKEF LDAGQYTCHK GGETLSHSHL LLHKKENGIW STEILKNFKN KTFLKCEAPN YSGRFTCSWL VQRNMDLKFN IKSSSSSPDS RAVTCGMASL SAEKVTLDQR DYEKYSVSCQ EDVTCPTAEE TLPIELALEA RQQNKYENYS TSFFIRDIIK PDPPKNLQMK PLKNSQVEVS WEYPDSWSTP HSYFSLKFFV RIQRKKEKMK ETEEGCNQKG AFLVEKTSTE VQCKGGNVCV QAQDRYYNSS CSKWACVPCR VRS
          Molecular weight
          80 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to inhibit the proliferative effect of 2 ng/ml mIL-12 p70 in T cell-enriched PBMCs.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Product Specific Information
          210-12P80H-100UG will be provided as 2 x 50 µg (210-12P80H-50UG).
          210-12P80H-1MG will be provided as 20 x 50 µg (210-12P80H-50UG).
          210-12P80H-250UG will be provided as 5 x 50 µg (210-12P80H-50UG).
          210-12P80H-500UG will be provided as 5 x 100 µg (210-12P80H-50UG).
          Recombinant Murine IL-12 p80 is an 80.0 kDa, disulfide linked homodimer of two p40 chains of IL-12 that consists of 626 amino acid residues and less than 5% of the IL-12 p40 monomer.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          IL-12 is a disulfide-linked heterodimeric protein (p70), composed of two subunits, p35 and p40, which are encoded by two different genes. Accumulating data indicates that p40 secretion precedes that of IL-12 expression. In addition, to its ability to covalently bind to p35 to form IL-12, p40 can bind to p19 to form IL-23, or it can form the homodimer designated IL-12 p80. Elevated levels of IL-12 p80 correlate to macrophage recruitment and increased inflammation in asthma and respiratory viral infection models.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CLMF p40; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; IL-12; IL-12 subunit p40; IL-12B; Interleukin; Interleukin-12 subunit beta
          View more View less
          Gene Aliases: Il-12b; Il-12p40; Il12b; Il12p40; p40
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P43432
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16160
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline