    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-29 Proteins
          Gibco
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech®
          43 References
          View all (2) IL-29 proteins
          Tech Support
          Cite Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein (300-02L-5UG) in Bioactivity
          Bioassay analysis of Human IL-29 (IFN lambda-1) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-02L-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human IL-29 (IFN lambda-1) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Product Details
          300-02L-5UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 34 publications 34 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 5 publications 5 publications
          ELISA standard (ELISA Std)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Cell culture (Cell Clt)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Cell stimulation (Cell Stm)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species
          Human
          Published species
          Human, Mouse, Non-human primate, Virus
          Expression System
          E. coli
          Amino acid sequence
          PTSKPTTTGK GCHIGRFKSL SPQELASFKK ARDALEESLK LKNWSCSSPV FPGNWDLRLL QVRERPVALE AELALTLKVL EAAAGPALED VLDQPLHTLH HILSQLQACI QPQPTAGPRP RGRLHHWLHR LQEAPKKESA GCLEASVTFN LFRLLTRDLK YVADGNLCLR TSTHPEST
          Molecular weight
          19.8 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to activate STAT phosphorylation in an ISRE Luciferase Reporter Assay using human colon carcinoma COLO205 cells. The expected ED50 is 0.2-0.5 ng/ml.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          5 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Human IFN-lambda1 is a 19.8 kDa protein containing 178 amino acid residues.
          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
          Target Information
          IFN-lambdas constitute a novel family of interferons that mediate the induction of anti-viral protection in a wide variety of cells. There are three members in this family, namely lambda1, lambda2, and lambda3, which are also known as IL-29, IL-28A, and IL-28B, respectively. Similar to type I IFNs, IFN-lambdas activate an intracellular signaling to promote gene expression. IFN-lambdas mediate their anti-viral protection through a class II cytokine receptor complex composed of two essential receptor proteins, CRF2-12/IFN-lambdaR1, which is unique to IFN-lambdas, and CFR2-4/IL-10R2, which is shared with IL-10, IL-22, and IL-26 receptors. The IFN-lambdas, IL-28 and IL-29, have recently been reported to prime dendritic cells to induce proliferation of Foxp3-bearing regulatory T cells. DCs that differentiate in response to IFN-lambdas express high levels of class I and II MHC gene products, but low levels of costimulatory molecules. Moreover, these cells can specifically induce IL-2-dependent proliferation of CD4+CD25+FOXP3+ T cells with contact-dependent suppressive activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cytokine; cytokine Zcyto21; FNL1; IFN lambda1; IFN-lambda-1; IFN-lambda1; cytokine; ILN; Interferon lambda1; Interleukin; interleukin 29 (interferon, lambda 1); interleukin-29; produced during viral infection; involved in Jak/STAT pathway
          View more View less
          Gene Aliases: IL-29; IL29
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IU54
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 282618
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-qmhfn:80/100.66.75.177:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod