    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • BMP5 Proteins
          Gibco
          Mouse BMP-5 Recombinant Protein, PeproTech®
          View all (2) BMP5 proteins
          Tech Support
          Cite Mouse BMP-5 Recombinant Protein, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          315-42-2UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Control (Ctrl)
          Assay-dependent
          -
          Bioactivity (Bioactivity)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species
          Mouse
          Expression System
          CHO cells
          Amino acid sequence
          AASKRKNQNR NKSNSHQDPS RMPSAGDYNT SEQKQACKKH ELYVSFRDLG WQDWIIAPEG YAAFYCDGEC SFPLNAHMNA TNHAIVQTLV HLMFPDHVPK PCCAPTKLNA ISVLYFDDSS NVILKKYRNM VVRSCGCH
          Molecular weight
          31.2 kDa
          Class
          Recombinant
          Type
          Protein
          Purity
          ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
          Endotoxin concentration
          <1 EU/µg
          Activity
          Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ADTC-5 cells.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Amount
          2 µg
          Purification
          purified
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          Product Specific Information
          Recombinant Mouse BMP-5 is a 31.2 kDa disulfide-linked homodimeric protein consisting of two idential 138 amino acid chains.
          Target Information
          TGF-β family members are key modulators of cell proliferation, differentiation, matrix synthesis, and apoptosis. As implied by their name, BMPs initiate, promote, and regulate the development, growth, and remodeling of bone and cartilage. In addition to this role, BMPs are also involved in prenatal development and postnatal growth, remodeling, and maintenance of a variety of other tissues and organs. BMP-5 is expressed in the nervous system, lungs and liver. It is a known regulator for dendritic growth in sympathetic neurons. BMP-5 is a 454 amino acid precursor protein that is cleaved to release the biologically active C-terminal mature protein.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BMP; BMP 5; BMP-5; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 5; MGC34244; short ear
          View more View less
          Gene Aliases: AU023399; Bmp-5; Bmp5; se
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P49003
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 12160
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline