Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01072002_m1
          See other KHK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          KHK
          Gene Name:
          ketohexokinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 27086738 - 27100751 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01072002_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: KHK
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_000221.2 NP_000212.1 2 - 3 726 63
          XM_006712009.3 XP_006712072.1 2 - 3 731 63
          XM_006712012.3 XP_006712075.1 2 - 3 731 63
          XM_017004060.1 XP_016859549.1 2 - 3 731 63
          GenBank mRNA AK223075.1 - 2 - 3 243 63
          BC006233.2 - 2 - 3 664 3946893 63
          CR456801.1 - 2 - 3 209 63
          X78678.1 - 2 - 3 217 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0200007053.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC02000164.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene KHK

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          carbohydrate kinase kinase transferase secondary carrier transporter metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to sucrose
          response to glucose
          response to fructose
          response to zinc ion
          response to insulin
          carbohydrate phosphorylation
          fructose catabolic process to hydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde-3-phosphate
          ketohexokinase activity
          protein binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260598.9 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000260599.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000429697.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000464371.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000469936.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000469936.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000469936.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000469936.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 ENST00000490823.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_000221.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0200007053.hg.1 NM_006488.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 164341 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline